Beskrivelse
Alfacalcidol-d6 is the deuterium labeled Alfacalcidol. Alfacalcidol is a non-selective VDR activator.
Tekniske data
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale | Alfacalcidol-d6 |
CAS | 1641940-94-4 |
Renhedsgrad noter | Research |
Fysisk form | Solid |
Molekylær formel | C27H38D6O2 |
Farve | White |
SMIL | O[C@H](C/1=C)C[C@H](O)CC1=C\C=C2[C@@](CC[C@@H]3[C@@H](CCCC(C([2H])([2H])[2H])C([2H])([2H])[2H])C)([H])[C@]3(C)CCC\2 |
Industry Type | Metabolism-sugar/lipid metabolism |
Molekylvægt (g/mol) | 406.67 |
Mængde | 1 mg |
Vis mere |
Research purposes only
Korrektion af produktindhold
Fisher Scientific Encompass-programmet tilbyder varer, som ikke er en del af vores distributionsportefølje. Disse produkter har typisk ikke billeder eller detaljerede beskrivelser. Vi er dog forpligtet til at forbedre din shoppingoplevelse. Brug formularen nedenfor til at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.
Produkttitel
Alfacalcidol-d6, MedChemExpress
Ser du en mulighed for forbedring?Del en indholdskorrektion