Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals Zink, Quantofix™ Teststrimler
Beskrivelse
Zink, Quantofix™ Teststrimler bruges til at måle bestemmelsen af zink i opløsninger hurtigt. Den kan let bruges til målinger. Det bruges til regelmæssigt at kontrollere pletteringsbadene i metalbelægningsindustrien. Det bruges også til at kontrollere koncentrationen af zink i kølevandsbehandling, hvor zinksalte bruges som korrosionsinhibitorer.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
- Væske
- Farveløs
- Fuldstændig blandbar
Tekniske data
Tekniske data
| Format | Væske |
| Til brug med (applikation) | Reagenser og 100 strimler til at måle 0-100 ppm Zn+2 i vandig opløsning |
| Inkluderer | Reagents and 100 strips |
| Mængde | 1 sæt |
| Type | Fuldt blandbar |