Få mere at vide
Alexidin Dihydrochlorid, TRC
Artikelnummer. 30012046
Skift visning
Mængde:
10 mg
50 mg
500 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30012046 500 mg
30006651 50 mg
30011775 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30012046 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCA525000500MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 12-11-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1715-30-6
Molekylær formel C26 H56 N10 . 2 Cl H
Molekylvægt (g/mol) 581.71
IUPAC navn 1-(2-ethylhexyl)-3-[N-[6-[[N-[N-(2-ethylhexyl)carbamimidoyl]carbamimidoyl]amino]hexyl]carbamimidoyl]guanidin;dihydrochlorid
SMIL Cl.Cl.CCCCC(CC)CNC(=N)NC(=N)NCCCCCCNC(=N)NC(=N)NCC(CC)CCCC
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Alexidine, Dihydrochloride
Mængde 500 mg
InChI formel InChI=1S/C26H56N10.2ClH/c1-5-9-15-21(7-3)19-33-25(29)35-23(27)31-17-13-11-12-14-18-32-24(28)36-26(30)34-20-22(8-4)16-10-6-2;;/h21-22H,5-20H2,1-4H3,(H5,27,29,31,33,35)(H5,28,30,32,34,36);2*1H
Formel vægt 580.4223