Få mere at vide
Invitrogen™ Alexa Fluor™ Plus aminoreaktive farvestoffer
Artikelnummer. 31722974
Skift visning
Etiket eller farvestof:
Alexa Fluor Plus 488
Alexa Fluor Plus 555
Alexa Fluor Plus 647
Alexa Fluor Plus 750
Farve:
Far-red
Grøn
Orange
Mængde:
1 mg
5 mg
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Etiket eller farvestof Farve Mængde
31722974 Alexa Fluor Plus 488 Grøn 1 mg
31722828 Alexa Fluor Plus 488 Grøn 5 mg
31722899 Alexa Fluor Plus 555 Orange 1 mg
31722840 Alexa Fluor Plus 555 Orange 5 mg
31722929 Alexa Fluor Plus 647 Far-red 1 mg
31722715 Alexa Fluor Plus 647 Far-red 5 mg
31722709 Alexa Fluor Plus 750 Far-red 1 mg
31722792 Alexa Fluor Plus 750 Far-red 5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Artikelnummer. 31722974 Leverandør Invitrogen™ Leverandørnr. AF001
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 13-11-2026
Opdag Alexa Fluor Plus amin-reaktive farvestoffer, næste generations fluorescerende mærkningsløsning. Disse farvestoffer er udviklet til at minimere uspecifik farvning og forbedre signal-til-støj-forhold, og sikrer præcis detektion af mål med lav forekomst. Opnå lys, pålidelig billeddannelse med reduceret baggrundsforstyrrelse.
Invitrogen Alexa Fluor Derudover repræsenterer amin-reaktive farvestoffer en kemisk optimeret fluorescerende mærkningsløsning designet til at imødekomme kritiske begrænsninger ved traditionelle fluorescerende farvestoffer i proteinmålidentifikationsapplikationer. Disse spektralt forskellige fluoroforer er konstrueret til markant at reducere uspecifik farvning, samtidig med at de leverer forbedrede signal-til-støj-forhold, hvilket muliggør præcis detektion af lav-forekomstmål i sjældne eller værdifulde biologiske prøver.
I modsætning til konventionelle fluorescerende farvestoffer, der udviser problematisk krydsreaktivitet og forhøjet baggrundsfarvning, giver Plus-farveserien forskere en tilgængelig metode til at generere lyse, pålidelige fluoroforkonjugater, Alexa Fluor der giver billeddata af høj kvalitet med forbedret fortolkbarhed. Farverne er specifikt optimeret til at være kompatible med Zeba farve- og biotinfjernelseskolonner (Cat. Nej. A44298), hvilket muliggør strømlinede rensningsarbejdsgange i fluorescerende mærkningsprotokoller.
Egenskaber ved Alexa Fluor Plus-amine-reaktive farvestoffer inkluderer:
  • Multiplexingoptimering—er specielt designet til overlegen ydeevne i multiplexing-eksperimenter, hvilket muliggør samtidig detektion og analyse af flere mål i en enkelt assay
  • Måldetektion—med lav forekomst designet med forbedrede følsomhedsevner til effektivt at opdage og visualisere mål med lav forekomst i sjældne eller ædle prøvematerialer, hvor prøvekonservering er afgørende
  • Overlegen optisk ydeevne—leverer forbedrede lysstyrkeegenskaber, der markant forbedrer signaldetektion og målvisualisering sammenlignet med konventionelle mærkningsreagenser
  • Forbedret fotostabilitet—udviser øget modstand mod fotobleaching, hvilket hjælper med at sikre ensartet signalintensitet gennem længere billedsessioner og gentagne eksponeringer
  • Optimeret signal-til-støj-forhold—giver højere signal-til-støj-forhold, hvilket resulterer i klarere måldiskrimination og reduceret baggrundsinterferens
  • Alsidig amin-reaktiv kemi—har praktiske amin-reaktive funktionelle grupper, der muliggør effektiv konjugation til en bred vifte af biomolekyler, herunder antistoffer, proteiner, peptider og oligonukleotider
  • Bred applikationskompatibilitet—, der er egnet til mærkning af forskellige molekylære mål, hvilket gør den tilpasningsdygtig til forskellige eksperimentelle protokoller og forskningsanvendelser
Forbedret optisk ydeevne gennem avanceret fluorofordesign
Alexa Fluor Derudover repræsenterer reaktive farvestoffer et betydeligt fremskridt inden for fluorescerende mærkningsteknologi, der leverer overlegen lysstyrke og fotostabilitet sammenlignet med konventionelle fluorescerende farvestoffer. Disse forbedrede optiske egenskaber oversættes direkte til forbedret billedkvalitet, hvilket gør det muligt for forskere at visualisere større detaljer i deres biologiske prøver. Den øgede fotostabilitet er særligt værdifuld til længerevarende billeddannelsessessioner og timelapse-eksperimenter, hvor fotobleaching af traditionelle fluoroforer kan kompromittere datakvaliteten og de eksperimentelle resultater.
Optimeret småmolekylearkitektur til alsidig proteinmærkning
Plus-farvestofferne Alexa Fluor er konstrueret som små, organiske fluoroforer, der opretholder den strukturelle integritet og biologiske aktivitet af målproteinerne, samtidig med at de leverer enestående fluorescerende signaler. Disse fluoroforer leveres i et amin-reaktivt format, hvilket muliggør en enkel konjugation til primære aminer i proteiner, herunder lysinrester og N-terminale aminogrupper. Denne reaktive kemi sikrer effektiv og stabil kovalent binding til det ønskede protein, samtidig med at potentiel interferens med proteinets funktion minimeres.
Strømlinet mærkningsprotokol for ensartede resultater
Den anbefalede mærkningsprocedure indebærer opløsning af det reaktive farvestof i dimethylsulfoxid (DMSO) for at skabe en fungerende opløsning, efterfulgt af inkubation med målproteinet under passende reaktionsforhold. Efter mærkningsreaktionen er fjernelse af ubundet farvestof afgørende for at opnå optimale signal-til-støj-forhold og forhindre baggrundsfluorescens. Dette rensningstrin kan effektivt udføres ved hjælp af specialiserede rensningssystemer som Pierce Zeba Dye og Biotin Removal kolonner og filterplader, som sikrer hurtig og effektiv adskillelse af mærket protein fra overskydende ureageret farvestof.
Omfattende produktportefølje til forskellige forskningsapplikationer
Ud over det reaktive farveformat Alexa Fluor findes Plus-farvestoffer i flere praktiske formater for at imødekomme forskellige eksperimentelle behov. Forskere kan få adgang til disse avancerede fluoroforer som prækonjugerede primære og sekundære antistofkonjugater, hvilket eliminerer behovet for specialdefinerede mærkningsprocedurer i immunofluorescensapplikationer. Derudover ReadyLabel giver antistofmærkningssæt en komplet løsning for forskere, der foretrækker at udføre deres egne antistofkonjugationer, og tilbyder alle nødvendige reagenser og protokoller samlet i en enkelt, optimeret pakke.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Formulering Fast stof
Format Amin-reaktivt farvestof
Mængde 1 mg
Produkttype Amin-reaktivt farvestof
Molekylvægt (g/mol) 885 g/mol
Filtertype FITC
Opløselighed DMSO
Indhold og opbevaring -25 °C til 8 °C
Detektionsmetode fluorescens
Reaktiv gruppe Tetrafluorophenylester
Etiket eller farvestof Alexa Fluor Plus 488
Etikettype Alexa Fluor
Farve Grøn
Produktlinje Alexa Fluor
Mærkningsmål Primære aminer
Excitation/Emission 493/518
Vis mere Vis mindre
Må kun benyttes til forskningsformål. Må ikke anvendes ved diagnostiske procedurer.