Få mere at vide
Molecular Probes™ Alexa Fluor™ Carboxylsyre, tris(triethylammonium) salte
Artikelnummer. 15481054
Skift visning
Excitation:
346 nm
490 nm
528 nm
554 nm
555 nm
571 nm
585 nm
620 nm
651 nm
753 nm
Emission:
442 nm
514 nm
548 nm
570 nm
572 nm
596 nm
610 nm
640 nm
672 nm
783 nm
Pakningsstørrelse:
5mg
10 product options available for selection
Product selection table with 10 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Excitation Emission unitSize
15481054 651 nm 672 nm 5mg
15341025 346 nm 442 nm 5mg
15247349 490 nm 514 nm 5mg
15421054 528 nm 548 nm 5mg
15431054 554 nm 570 nm 5mg
15441054 555 nm 572 nm 5mg
15451054 571 nm 596 nm 5mg
15461054 585 nm 610 nm 5mg
15471054 620 nm 640 nm 5mg
15491054 753 nm 783 nm 5mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 10 options available.
10 options
Artikelnummer. 15481054 Leverandør Molecular Probes™ Leverandørnr. A33084
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Alexa Fluor Carboxylsyre tris(triethylammonium) salte er ikke-reaktive former for Alexa Fluor farvestof, der kan bruges som referencestandard for farvestof-konjugater. Vælg mellem ti forskellige Alexa Fluor frie syrefarvestoffer, der spænder over spektret, fra 350 til 750 nm, for at opfylde dine forskningsbehov.
Alexa Fluor Carboxylsyre tris(triethylammonium) salte er ikke-reaktive, frie syreformer af Alexa Fluor farvestoffer. Disse carboxylsyrederivater kan omdannes til en amin-reaktiv ester under anvendelse af standard kemiske teknikker eller kobles til hydraziner, hydroxylaminer og aminer i vandig opløsning under anvendelse af EDAC.
Opdag fordelene ved Alexa Fluor farvestofserie Sammenlignet med
traditionelle farvestoffer, Alexa Fluor farvestoffer er lysere, mere fotostabile og mere pH-resistente mellem pH 4 og 10. Generelt ved brug Alexa Fluor farvestoffer, kan højere grader af mærkning opnås uden intramolekylær quenching.
Thermo Fisher Scientific tilbyder en række frie syrefarvestoffer, der anvender carboxylsyre-tris(triethylammonium)-salte til at give ikke-reaktive former af forskellige Alexa Fluor farvestoffer. Disse Alexa Fluor farvestoffer tilbydes som en fri syre, hvor du kan vælge mellem ti forskellige farver og bølgelængde-excitationer på tværs af fluorofor-spektret.
At være ukonjugeret og ikke-reaktiv, Alexa Fluor frie syrefarvestoffer kan ikke bruges til mærkning. Imidlertid, Alexa Fluor frie syremolekyler er nyttige til visualisering af injektionsstedet in vivo og kan bruges som referencestandarder for tilsvarende farvestof-konjugater i ethvert fluorescerende mærkningseksperiment. Gratis syre-formater af Alexa Fluor farvestoffer kan være nyttige kontroller til konfokal billeddannelse, ICC/IHC, HCS, flowcytometri og levende cellebilleddannelse.
For at rekonstituere, opløs Alexa Fluor carboxylsyreforbindelse i vandig buffer (f.eks. PBS) eller vandfrit dimethylsulfoxid af høj kvalitet (DMSO) eller dimethylformamid (DMF) i en slutkoncentration på 1 10 –mg/ml. Efter rekonstituering er denne opløsning stabil i 1 år, når den opbevares ved –2 °8 C og beskyttet mod lys.
Alexa Fluor muligheder for gratis syrefarve:
Blå-fluorescerende Alexa Fluor 350 —excitations- og emissionsmaksima på 346/442 nm; exciteret ved hjælp af en 355-nm laserlinje og detekteret under standard DAPI-filtre. Alexa Fluor 350 bruges almindeligvis med Alexa Fluor 488, 594 og 647 farvestoffer til multipleksing.
Grøn-fluorescerende Alexa Fluor 488 —excitations- og emissionsmaksima på 490/514 nm; exciteret ved hjælp af en 488-nm argon-laserlinje og detekteret under standard FITC/Cy2-filtre. Alexa Fluor 488 bruges almindeligvis med DAPI, Alexa Fluor 594 og 647 farvestoffer til multipleksing.
Gul-grøn fluorescerende Alexa Fluor 532 —excitations- og emissionsmaksima på 528/548 nm; exciteret ved hjælp af en 532-nm Nd:YAG laserlinje og detekteret under standard rhodamine 6G filtre. Alexa Fluor 532 frit syrefarvestof har excitations- og emissionsspektre mellem dem for det grønne-fluorescerende Alexa Fluor 488 farvestof og den orange-fluorescerende Alexa Fluor 546 farvestof.
Gul-fluorescerende Alexa Fluor 546 —excitations- og emissionsmaksima på 554/570 nm; exciteret ved hjælp af en 543-nm He-Ne laserlinje og detekteret under standard TRITC/Cy3 filtre. Alexa Fluor 546 tjener som et alternativ til tetramethylrhodamin eller Cy3 farvestof.
Orange-fluorescerende Alexa Fluor 555 —excitations- og emissionsmaksima på 555/572 nm; exciteret ved hjælp af en 543-nm He-Ne laserlinje og detekteret under standard TRITC/Cy3 filtre. Alexa Fluor 555 er en anbefalet erstatning for Cy3 farvestof eller tetramethylrhodamin, med større fotostabilitet end Cy3 . Alexa Fluor 555 farvestof er almindeligt anvendt med DAPI, Alexa Fluor 488 og 647 farvestoffer til multipleksing.
Orange-rød-fluorescerende Alexa Fluor 568 —excitations- og emissionsmaksima på 571/596 nm; exciteret ved hjælp af en 568-nm Ar-Kr blandet gaslaser og detekteret under standard RFP/Rhodamine Red/Cy3.5/Texas Red-filtre. Alexa Fluor 568 farvestof er almindeligt anvendt med DAPI, Alexa Fluor 488 og 647 farvestoffer til multipleksing.
Rød-fluorescerende Alexa Fluor 594 —excitations- og emissionsmaksima på 585/610 nm; exciteret ved hjælp af en 594-nm Kr eller He-Ne laserlinje og detekteret under standard Texas Red-filtre. Alexa Fluor 594 er en direkte erstatning for Texas Red-farve med klart signal og fremragende fotostabilitet. Alexa Fluor 594 farvestof er almindeligt anvendt med DAPI, Alexa Fluor 488 og 647 farvestoffer til multipleksing.
Dyb-rød-fluorescerende Alexa Fluor 633 —excitations- og emissionsmaksima på 620/640 nm; exciteret af 633 nm spektralinjen i He-Ne laseren eller 635 nm spektrallinjen af røde diode lasere. Denne og andre langt røde fluorescerende Alexa Fluor farvestoffer er vigtige for fluorescensbilleddannelse, fordi deres spektre er uden for rækkevidden af de fleste prøvers autofluorescens.
Dyb-rød-fluorescerende Alexa Fluor 647 —excitations- og emissionsmaksima på 651/672 nm; exciteret ved hjælp af en 633- eller 635-nm Kr- eller He-Ne-laserlinje og detekteret under standard APC/Cy5-filtre. Alexa Fluor 647 farvestof er almindeligt anvendt med DAPI, og Alexa Fluor 488 og 594 farvestoffer til multipleksing.
Nær-IR Alexa Fluor 750 —excitations- og emissionsmaksima på 753/783 nm; exciteret ved hjælp af 750 nm laserlinje og detekteret under standard Cy7 filtre. Alexa Fluor 750 er godt adskilt fra almindeligt anvendte langt røde fluoroforer som f.eks Alexa Fluor 647 eller APC.
Carboxylsyrederivater kan omdannes til en amin-reaktiv ester ved brug af standard kemiske teknikker eller koblet til hydraziner, hydroxylaminer og aminer i vandig opløsning under anvendelse af EDAC (Kat. nr. E2247). EDAC er et vandopløseligt carbodiimid, der kan bruges til at tværbinde biologiske stoffer, der indeholder carboxylatsyrer og primære aminer.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Mængde 5 mg
Produkttype Alexa Fluor™ 647 Carboxylsyre, tris(triethylammonium) salt
Indhold og opbevaring Opbevares i fryseren (-5 til -30 °C). Beskyt mod lys.
Reaktiv del Fri syre
Etiket eller farvestof Alexa Fluor™ 647
Etikettype Alexa Fluor
Produktlinje Alexa Fluor
Emission 672 nm
Excitation 651 nm