Få mere at vide
Molecular Probes™ Alexa Fluor™ Antistofmærkningssæt
Artikelnummer. 10778853
Skift visning
Excitation/Emission:
494/521 nm
531/554 nm
553/566 nm
558/573 nm
579/603 nm
590/616 nm
650/668 nm
680/700 nm
784/814 nm
Etiket eller farvestof:
Alexa Fluor 488
Alexa Fluor 532
Alexa Fluor 546
Alexa Fluor 555
Alexa Fluor 568
Alexa Fluor 594
Alexa Fluor 647
Alexa Fluor 680
Alexa Fluor 790
Pakningsstørrelse:
1 sæt
Hver
9 product options available for selection
Product selection table with 9 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Excitation/Emission Etiket eller farvestof Pakningsstørrelse
10778853 531/554 nm Alexa Fluor 532 Hver
10257062 494/521 nm Alexa Fluor 488 Hver
10267062 558/573 nm Alexa Fluor 546 Hver
10464962 553/566 nm Alexa Fluor 555 Hver
10683833 579/603 nm Alexa Fluor 568 1 sæt
10693833 590/616 nm Alexa Fluor 594 Hver
10799764 650/668 nm Alexa Fluor 647 Hver
13305654 680/700 nm Alexa Fluor 680 Hver
13315654 784/814 nm Alexa Fluor 790 Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 9 options available.
9 options
Artikelnummer. 10778853 Leverandør Molecular Probes™ Leverandørnr. A20182
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Multiplex med lysere, fotostabil, Alexa Fluor Antistofmærkningssæt uden den intramolekylære quenching. Konjugerede antistoffer til 9 tilgængelige fluoroforer til flowcytometri, ICC, IHC, IF, ELISA eller HCS. Hvert sæt indeholder farvestof nok til at konjugere 100μ g pr. reaktion med 5 reaktioner pr. sæt.
Alexa Fluor antistofmærkningssæt giver et bekvemt middel til at mærke antistoffer eller proteiner (> 40 kDa) med så mange som ni forskellige farvestoffer. Konjugerede antistoffer producerer lavere baggrundsfluorescens med mindre uspecifik binding og er ideelle til multipleksing i en række forskellige anvendelser. Hvert sæt indeholder tilstrækkeligt farvestof til at konjugere 100μ g pr. reaktion og nok reagens til fem reaktioner. På så lidt som 90 minutter kan dine prøver være konjugeret og klar til brug.
Ved hjælp af de fluorescerende farvestoffer, der findes i vores Alexa Fluor antistofmærkningssæt gør det muligt at anvende flere primære antistoffer af samme isotype eller antistoffer afledt af samme art i det samme eksperiment ved direkte at mærke dem med kompatible fluoroforer. Konjugater er ideelle til flere anvendelser, herunder flowcytometri, fluorescerende mikroskopiteknikker, immuncytokemi, immunhistokemi, primær detektion, ELISA , indirekte FISK og mere. Hvert kit indeholder alle nødvendige reagenser og fluoroforer til at udføre fem separate mærkningsreaktioner samt til at rense de resulterende konjugater. Disse sæt er kompatible med hinanden, nemme at bruge og gør multipleksing til en realitet i forskellige applikationer, der kræver billedbehandling.
Funktioner af Alexa Fluor antistofmærkningssæt inkluderer:
• Mærkede proteiner klar til brug på 90 min. (∼ 15 min. praktisk tid)
• Etiket op til 100μ g protein pr. reaktion (fem reaktioner pr. sæt)
• Mærk proteiner større end 40 kDa
• Inkluderer praktiske spin-filtre
• Stabiliserende proteiner såsom BSA bør fjernes fra prøven før mærkning
• Indeholder detaljerede instruktioner til bestemmelse af mærkningsgrad (DOL)
De forskellige antistofmærkningssæt
•Grøn-fluorescerende Alexa Fluor 488 excitations- og emissionsmaksima på 494/521 nm; —exciteret ved hjælp af en 488-nm argon-laserlinje og detekteret under standard FITC/Cy2-filtre
•Gul-fluorescerende Alexa Fluor 532— excitations- og emissionsmaksima på 531/554 nm; exciteret ved hjælp af en 532-nm Nd:YAG laserlinje og detekteret under standard rhodamine 6G filtre
•Orange-fluorescerende Alexa Fluor 546 excitations- og emissionsmaksima på 558/—573 nm; exciteret ved hjælp af en 543-nm He-Ne laserlinje og detekteret under standard TRITC/Cy3 filtre
•Orange-fluorescerende Alexa Fluor 555 excitations- og emissionsmaksima på —553/566 nm; exciteret ved hjælp af en 543-nm He-Ne laserlinje og detekteret under standard TRITC/Cy3 filtre
•Orange-rød-fluorescerende Alexa Fluor 568 excitations- og —emissionsmaksima på 579/603 nm; exciteret ved hjælp af en 568-nm Kr laserlinje og detekteret under standard Rhodamine Red/Cy3.5 filtre
•Rød-fluorescerende Alexa Fluor 594 excitations- og —emissionsmaksima på 590/616 nm, exciteret ved hjælp af en 594-nm Kr eller He-Ne laserlinje og detekteret under standard Texas Red-filtre
•Langt-rød-fluorescerende Alexa Fluor 647 excitations- —og emissionsmaksima på 650/668 nm, exciteret ved hjælp af en 633- eller 635-nm Kr eller He-Ne laserlinje og detekteret under standard APC/Cy5-filtre
•Nær-IR-fluorescerende Alexa Fluor 680 —excitation og emissionsmaksima på 680/700 nm
•Nær-IR-fluorescerende Alexa Fluor 790 —excitation og emissionsmaksima på 784/814 nm
Sammenlignet med traditionelle farvestoffer, Alexa Fluor farvestoffer er lysere, mere fotostabile og mere pH-resistente mellem pH 4 og 10. Ved brug Alexa Fluor farvestoffer, kan højere grader af mærkning opnås uden intramolekylær quenching. Vores tilpassede konjugationsservice er effektiv, fortrolig og ISO 13485:2000 certificeret. Vi står bag kvaliteten af vores arbejde.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Produkttype Mærkningssæt
Mængde 1 sæt
Indhold og opbevaring Alexa Fluor™ 532 Antibody Labeling Kit comes with 5 vials of reactive dye, sodium bicarbonate, purification resin, spin columns, and collections tubes.
Store at 2°C to 8°C, protected from light. Component A may be stored from -20°C to +8°C.
Detektionsmetode Fluorescens
Excitation/Emission 531/554 nm
Mærkningsmetode Konjugationsbaseret
Mærkningsskala 100μ g
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Produktlinje Alexa Fluor
Kemisk reaktivitet Amin
Opløselighed DMSO (dimethylsulfoxid)
Etiket eller farvestof Alexa Fluor 532
Farve Gul
Mærkningsmål Antistoffer, Proteiner
Etikettype Alexa Fluor