Få mere at vide
Molecular Probes™ Alexa Fluor™ Antistofmærkningssæt
Beskrivelse
Alexa Fluor antistofmærkningssæt giver et bekvemt middel til at mærke antistoffer eller proteiner (> 40 kDa) med så mange som ni forskellige farvestoffer. Konjugerede antistoffer producerer lavere baggrundsfluorescens med mindre uspecifik binding og er ideelle til multipleksing i en række forskellige anvendelser. Hvert sæt indeholder tilstrækkeligt farvestof til at konjugere 100μ g pr. reaktion og nok reagens til fem reaktioner. På så lidt som 90 minutter kan dine prøver være konjugeret og klar til brug.
Ved hjælp af de fluorescerende farvestoffer, der findes i vores Alexa Fluor antistofmærkningssæt gør det muligt at anvende flere primære antistoffer af samme isotype eller antistoffer afledt af samme art i det samme eksperiment ved direkte at mærke dem med kompatible fluoroforer. Konjugater er ideelle til flere anvendelser, herunder flowcytometri, fluorescerende mikroskopiteknikker, immuncytokemi, immunhistokemi, primær detektion, ELISA , indirekte FISK og mere. Hvert kit indeholder alle nødvendige reagenser og fluoroforer til at udføre fem separate mærkningsreaktioner samt til at rense de resulterende konjugater. Disse sæt er kompatible med hinanden, nemme at bruge og gør multipleksing til en realitet i forskellige applikationer, der kræver billedbehandling.
Funktioner af Alexa Fluor antistofmærkningssæt inkluderer:
• Mærkede proteiner klar til brug på 90 min. (∼ 15 min. praktisk tid)
• Etiket op til 100μ g protein pr. reaktion (fem reaktioner pr. sæt)
• Mærk proteiner større end 40 kDa
• Inkluderer praktiske spin-filtre
• Stabiliserende proteiner såsom BSA bør fjernes fra prøven før mærkning
• Indeholder detaljerede instruktioner til bestemmelse af mærkningsgrad (DOL)
De forskellige antistofmærkningssæt
•Grøn-fluorescerende Alexa Fluor 488 excitations- og emissionsmaksima på 494/521 nm; —exciteret ved hjælp af en 488-nm argon-laserlinje og detekteret under standard FITC/Cy2-filtre
•Gul-fluorescerende Alexa Fluor 532— excitations- og emissionsmaksima på 531/554 nm; exciteret ved hjælp af en 532-nm Nd:YAG laserlinje og detekteret under standard rhodamine 6G filtre
•Orange-fluorescerende Alexa Fluor 546 excitations- og emissionsmaksima på 558/—573 nm; exciteret ved hjælp af en 543-nm He-Ne laserlinje og detekteret under standard TRITC/Cy3 filtre
•Orange-fluorescerende Alexa Fluor 555 excitations- og emissionsmaksima på —553/566 nm; exciteret ved hjælp af en 543-nm He-Ne laserlinje og detekteret under standard TRITC/Cy3 filtre
•Orange-rød-fluorescerende Alexa Fluor 568 excitations- og —emissionsmaksima på 579/603 nm; exciteret ved hjælp af en 568-nm Kr laserlinje og detekteret under standard Rhodamine Red/Cy3.5 filtre
•Rød-fluorescerende Alexa Fluor 594 excitations- og —emissionsmaksima på 590/616 nm, exciteret ved hjælp af en 594-nm Kr eller He-Ne laserlinje og detekteret under standard Texas Red-filtre
•Langt-rød-fluorescerende Alexa Fluor 647 excitations- —og emissionsmaksima på 650/668 nm, exciteret ved hjælp af en 633- eller 635-nm Kr eller He-Ne laserlinje og detekteret under standard APC/Cy5-filtre
•Nær-IR-fluorescerende Alexa Fluor 680 —excitation og emissionsmaksima på 680/700 nm
•Nær-IR-fluorescerende Alexa Fluor 790 —excitation og emissionsmaksima på 784/814 nm
Sammenlignet med traditionelle farvestoffer, Alexa Fluor farvestoffer er lysere, mere fotostabile og mere pH-resistente mellem pH 4 og 10. Ved brug Alexa Fluor farvestoffer, kan højere grader af mærkning opnås uden intramolekylær quenching. Vores tilpassede konjugationsservice er effektiv, fortrolig og ISO 13485:2000 certificeret. Vi står bag kvaliteten af vores arbejde.
Tekniske data
Tekniske data
| Produkttype | Mærkningssæt |
| Mængde | 1 sæt |
| Indhold og opbevaring | Alexa Fluor™ 555 Antibody Labeling Kit leveres med 5 hætteglas med reaktivt farvestof, natriumbicarbonat, renseharpiks, spin-søjler og opsamlingsrør. Opbevares ved 2 °C til 8 °C, beskyttet mod lys. Komponent A kan opbevares fra -20 °C til +8 °C. |
| Detektionsmetode | Fluorescens |
| Excitation/Emission | 553/566 nm |
| Mærkningsmetode | Konjugationsbaseret |
| Mærkningsskala | 100μ g |
| Forsendelsestilstand | Stuetemperatur |
| Produktlinje | Alexa Fluor |
| Kemisk reaktivitet | Amin |
| Vis mere |