Få mere at vide
Invitrogen™ Alexa Fluor™ 647-Poly-GT Peptidsubstrat
Mængde:
1 nmol
10 nmol
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
Et generelt AlexaFluor647-mærket peptidsubstrat bestående af en polymer af glutamat og tyrosin, der bruges til at overvåge tyrosinkinaseaktivitet.
Til brug i kombination med LanthaScreen™ Eu-PY20-antistof (kat. nr. PV5696) til evaluering af inhibitorer i screeningsapplikationer med middel til høj kapacitet.
Tekniske data
Tekniske data
| Assay Entry | Biokemisk europium phospho-specifik aktivitet |
| Farve | Langt-rød |
| Indhold og opbevaring | 30μ M AlexaFluor 647 Poly-GT-peptidsubstrat i 10 mM HEPES, 137 mM NaCI, 2,7 mM KCI, pH 7,5 (HEPES-bufret saltvand). Opbevares ved -20 °C og beskyttes mod lys. |
| Detektionsmetode | Fluorescens |
| Form | Væske |
| Produktlinje | LanthaScreen |
| Mængde | 1 nmol |
| Substrater | Tilfældig (Glu:Tyr) polymer i forholdet 4:1 |
| Substrategenskaber | Peptid-baseret substrat |
| Substrattype | Kinase substrat |
| Vis mere |