Få mere at vide
Invitrogen™ Alexa Fluor™ 647-Poly-GT Peptidsubstrat
Mængde:
1 nmol
10 nmol
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
Et generelt AlexaFluor647-mærket peptidsubstrat bestående af en polymer af glutamat og tyrosin, der bruges til at overvåge tyrosinkinaseaktivitet.
Til brug i kombination med LanthaScreen™ Eu-PY20-antistof (kat. nr. PV5696) til evaluering af inhibitorer i screeningsapplikationer med middel til høj kapacitet.
Tekniske data
Tekniske data
| Chromagen Mængde | 10nmol |
| Farve | Langt-rød |
| Indhold og opbevaring | AlexaFluor™ 647 Poly-GT peptidsubstrat i HEPES bufret saltvand. Opbevares ved -20 °C. |
| Detektionsmetode | Fluorescens |
| Form | Væske |
| Til brug med (applikation) | Pharma and biopharma, target and lead identification and validation, combination with the LanthaScreen™ Eu-PY20 Antibody (PV5696) to evaluate inhibitors in medium to high throughput screening applications, drug discovery and development, kinase biology, biochemical kinase assays, LanthaScreen™ kinase activity assays |
| Produktlinje | Alexa Fluor |
| Mængde | 10 nmol |
| Substrater | Tilfældig (Glu:Tyr) polymer i forholdet 4:1 |
| Substrategenskaber | Peptid-baseret substrat |
| Vis mere |