Få mere at vide
Invitrogen™ Alexa Fluor™ 647 mikroskala proteinmærkningssæt
Beskrivelse
Mikroskala-proteinmærkningssæt er et praktisk middel til at fastgøre en fluorescerende etiket til en lille mængde antistof eller protein (20 100–μ g). Sættene fås i fire Alexa Fluor™ farver (eller biotin) og leverer alt det nødvendige til tre mærknings- og separationsreaktioner.
Vigtige funktioner i mikroskala-proteinmærkningssæt:
- Mærkede proteiner er typisk klar til brug typisk inden for 2 timer (∼ 30 minutter hands-on tid)
- Optimeret til –20 100 μg protein med molekylvægte mellem 12 og 150 kDa
- Oprenset ved hjælp af praktiske spin-filtre med udbytte mellem 60 og 90 %
- Stabiliserende proteiner skal fjernes fra prøven før mærkning
Stabil reaktionskemi og overlegen Alexa Fluor™ Farvestoffer
I Microscale Protein Labeling Kits indeholder det reaktive farvestof en succinimidyl (NHS) esterdel, der reagerer med primære aminer af proteiner for at danne stabile farvestof-proteinkonjugater. Sammenlignet med traditionelle farvestoffer, Alexa Fluor™ farvestoffer er lysere, mere fotostabile og mere pH-resistente mellem pH 4 og 10. Og generelt ved brug Alexa Fluor™ farvestoffer, kan højere grader af mærkning opnås uden intramolekylær quenching. For detaljer se Alexa Fluor™ Farvestoffer, der spænder over det synlige og infrarøde spektrum —Afsnit 1.3.
Lær mere om protein- og antistofmærkning
Vi tilbyder et bredt udvalg af Molecular Probes™ antistof- og proteinmærkningssæt, der passer til dit udgangsmateriale og din eksperimentelle opsætning. Se Antistofmærkning fra A til Z eller brug vores værktøj til valg af mærkningskemi for andre valg. For at lære mere om vores forskellige kits, læs sæt til mærkning af proteiner og —nukleinsyrer afsnit 1.2 i Molecular Probes™ Håndbog.
Vi laver et tilpasset antistofkonjugat til dig
Hvis du ikke kan finde det, du leder efter på vores lagerliste, forbereder vi et tilpasset antistofkonjugat til dig. Vores tilpassede konjugationsservice er effektiv og fortrolig, og vi står ved kvaliteten af vores arbejde. Det er vi ISO 13485:2000 certificeret.
Tekniske data
Tekniske data
| Produkttype | Mærkningssæt |
| Mængde | 1 sæt |
| Indhold og opbevaring | Opbevares i køleskab 2 °C til 8 °C og beskyttes mod lys. |
| Detektionsmetode | Fluorescens |
| Excitation/Emission | 650/665 nm |
| Mærkningsmetode | Konjugationsbaseret |
| Mærkningsskala | 20 100–μ g |
| Forsendelsestilstand | Stuetemperatur |
| Produktlinje | Alexa Fluor |
| Reaktiv del | Succinimidyl (NHS) ester |
| Vis mere |