Få mere at vide
Invitrogen™ Alexa Fluor™ 647-Biotin Control Peptide
Artikelnummer. 10429428
Skift visning
Mængde:
0,4 ml
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Mængde unitSize
10429428 0,4 ml Hver
1 options
Artikelnummer. 10429428 Leverandør Invitrogen™ Leverandørnr. PV6032
A control reagent for use with Eu-anti-Biotin (PV5901 and PV5900) or Eu-Streptavidin (PV5899 and PV6025).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Produktlinje Alexa Fluor
Farve Far-Red
Indhold og opbevaring 100 nM Alexa Fluor 647-Biotin Control peptide in 10 mM HEPES, 137 mM NaCl, 2.7 mM KCl (HEPES buffered saline). Store at -20°C and protect from light.
Format Frozen
Etiket eller farvestof Alexa Fluor™ 647
Etikettype Alexa Fluor Dyes
Mængde 0,4 ml
Forskningskategori Drug Discovery, Immunology
Forsendelsestilstand Dry Ice