Få mere at vide
Molecular Probes™ Alexa Fluor™ 647 Alkyn, Triethylammoniumsalt
Mængde:
0.5 mg
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
Den langt rød-fluorescerende Alexa Fluor™ 647 alkyn er reaktivt med azider via en kobberkatalyseret klikreaktion. Den lyse og fotostabile fluorofor kan bruges med flowcytometri, mikroskopi og HCS
Tekniske data
Tekniske data
| Format | Fast stof |
| Mængde | 0.5 mg |
| Produkttype | Alkyn |
| Opløselighed | DMSO (dimethylsulfoxid) |
| Indhold og opbevaring | Opbevar kl≤ -20 °C, udtørret og beskyttet mod lys. |
| Kemisk reaktivitet | Azid |
| Detektionsmetode | Fluorescens |
| Reaktiv gruppe | Alkyn |
| Forsendelsestilstand | Stuetemperatur |
| Reaktiv del | Alkyn |
| Vis mere |