Få mere at vide
Invitrogen™ Alexa Fluor™ 594 Tyramid SuperBoost™ Kit, ged anti-kanin IgG
Artikelnummer. 15681892
Skift visning
Mængde:
Tilstrækkelig til 150 dias
Tilstrækkelig til 50 dias
Produkttype:
Tyramid SuperBoost Kit
Tyramidsæt
Pakningsstørrelse:
Pakke med 150
Pakke med 50
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Produkttype Pakningsstørrelse
15681892 Tilstrækkelig til 150 dias Tyramidsæt Pakke med 150
15641902 Tilstrækkelig til 50 dias Tyramid SuperBoost Kit Pakke med 50
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15681892 Leverandør Invitrogen™ Leverandørnr. B40925
Følg Workflowet - Udforsk besparelserne
Brug rabatkode 27967
Se alle kampagner
 Begrænset vare
På lager
Indeholder poly-HRP-konjugeret gede anti-kanin IgG sekundært antistof. Alexa Fluor™ 488 Tyramid SuperBoost™ Kit kombinere lysstyrke af AlexaFluor farvestoffer med høj signalforstærkning af en poly-HRP-medieret tyramidmærkningsreaktion for at producere s
SuperBoost™ tyramidsignalamplifikation er den mest følsomme metode til påvisning af lavt mange mål i multiplekserbar fluorescerende immuncytokemi (ICC), immunhistokemi (IHC) og in situ hybridisering (ISH).
Funktioner:
  • Høj følsomhed til påvisning af lavt niveau eller svært at detektere mål ved fluorescerende billeddannelse
  • Enkel protokol og detektion ved hjælp af standardfiltre
  • Velegnet til multiplex-billeder i høj opløsning, co-label med DAPI, sekundære antistoffer og andre SuperBoost sæt
  • Kræver 10-100 gange mindre primært antistof end standard ICC/IHC/ISH eksperimenter
Advantages:
  • Forbedring af signal ved hjælp af Alexa Fluor tyramider: Brug Alexa Fluor tyramider, som reagerer med HRP for i sidste ende at afsætte lyst og fotostabilt Alexa Fluor farvestof på omgivende proteiner og andre lignende molekyler
  • Poly-HRP forbedring: Adskillige HRP-enzymer er konjugeret med korte polymerer, hvilket forbedrer signalet flere gange i forhold til almindelige HRP-systemer
  • Reaktionsstopløsning: Medtag en HRP-stopopløsning for at standse HRP-reaktionen
  • Reduktion af baggrund: Inkluder blokkere til eliminering eller reduktion af endogen peroxidase og fluorescerende baggrundssignaler
Holdbarhed:
  • Stabil i 6 måneder efter modtagelse
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Konjugeret Alexa Fluor 594
Mængde Tilstrækkelig til 150 dias
Indhold og opbevaring
  • 1 sæt tilstrækkeligt til 150 objektglas (18 x 18 mm), indeholdende:
Blokeringsbuffer (1X), 22,5 ml
  • Poly-HRP-konjugeret gede-anti-kanin sekundært antistof (1X), 22,5 ml
  • Alexa Fluor tyramidreagens
  • Hydrogenperoxid
  • Forsendelsestilstand Godkendt til forsendelse ved stuetemperatur eller på våd is
    Produktlinje SuperBoost
    Produkttype Tyramidsæt