Få mere at vide
Invitrogen™ Alexa Fluor™ 594 Tyramid SuperBoost™ Kit, ged anti-mus IgG
Artikelnummer. 15652232
Skift visning
Mængde:
Tilstrækkelig til 150 dias
Tilstrækkelig til 50 dias
Pakningsstørrelse:
Pakke med 150
Pakke med 50
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15652232 Tilstrækkelig til 50 dias Pakke med 50
15631892 Tilstrækkelig til 150 dias Pakke med 150
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15652232 Leverandør Invitrogen™ Leverandørnr. B40942
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Indeholder poly-HRP-konjugeret gede-anti-muse IgG sekundært antistof. Alexa Fluor™ 488 Tyramid SuperBoost™ Kit kombinere lysstyrke af AlexaFluor farvestoffer med høj signalamplifikation af en poly-HRP-medieret tyramidmærkningsreaktion for at producere se
SuperBoost™ tyramidsignalamplifikation er den mest følsomme metode til påvisning af lavt mange mål i multiplekserbar fluorescerende immuncytokemi (ICC), immunhistokemi (IHC) og in situ hybridisering (ISH).
Funktioner:
  • Høj følsomhed til påvisning af lavt niveau eller svært at detektere mål ved fluorescerende billeddannelse
  • Enkel protokol og detektion ved hjælp af standardfiltre
  • Velegnet til multiplex-billeder i høj opløsning, co-label med DAPI, sekundære antistoffer og andre SuperBoost sæt
  • Kræver 10-100 gange mindre primært antistof end standard ICC/IHC/ISH eksperimenter
Advantages:
  • Forbedring af signal ved hjælp af Alexa Fluor tyramider: Brug Alexa Fluor tyramider, som reagerer med HRP for i sidste ende at afsætte lyst og fotostabilt Alexa Fluor farvestof på omgivende proteiner og andre lignende molekyler
  • Poly-HRP forbedring: Adskillige HRP-enzymer er konjugeret med korte polymerer, hvilket forbedrer signalet flere gange i forhold til almindelige HRP-systemer
  • Reaktionsstopløsning: Medtag en HRP-stopopløsning for at standse HRP-reaktionen
  • Reduktion af baggrund: Inkluder blokkere til eliminering eller reduktion af endogen peroxidase og fluorescerende baggrundssignaler
Holdbarhed:
  • Stabil i 6 måneder efter modtagelse
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Konjugeret Alexa Fluor 594
Mængde Tilstrækkelig til 50 dias
Indhold og opbevaring 1 sæt tilstrækkeligt til 50 objektglas (18 x 18 mm), indeholdende: Blokeringsbuffer (1X), 22,5 ml
  • Poly-HRP-konjugeret gede-anti-mus sekundært antistof (1X), 22,5 ml
  • Alexa Fluor tyramidreagens
  • Hydrogenperoxi
  • Forsendelsestilstand Godkendt til forsendelse ved stuetemperatur eller på våd is
    Produktlinje SuperBoost
    Produkttype Tyramidsæt