Få mere at vide
Molecular Probes™ Alexa Fluor™ 594 mikroskala proteinmærkningssæt
Descripción
Mikroskala-proteinmærkningssæt er et praktisk middel til at fastgøre en fluorescerende etiket til en lille mængde antistof eller protein (20 100 –μg). Sættene fås i fire Alexa Fluor™ farver (eller biotin) og leverer alt det nødvendige til tre mærknings- og separationsreaktioner.
Vigtige funktioner i mikroskala-proteinmærkningssæt:
• Mærkede proteiner typisk klar til brug, typisk om 2 timer (∼ 30 minutter hands-on tid)
• Optimeret til –20 100 μg protein med molekylvægte mellem 12 og 150 kDa
• Oprenset ved hjælp af praktiske spin-filtre med udbytte mellem 60 og 90 %
• Stabiliserende proteiner skal fjernes fra prøven før mærkning
af Stable Reaction Chemistry og Superior Alexa Fluor™ Farvestoffer
I Microscale Protein Labeling Kits indeholder det reaktive farvestof en succinimidyl (NHS) esterdel, der reagerer med primære aminer af proteiner for at danne stabile farvestof-proteinkonjugater. Sammenlignet med traditionelle farvestoffer, Alexa Fluor™ farvestoffer er lysere, mere fotostabile og mere pH-resistente mellem pH 4 og 10. Og generelt ved brug Alexa Fluor™ farvestoffer, kan højere grader af mærkning opnås uden intramolekylær quenching. For detaljer se Alexa Fluor™ Farvestoffer, der spænder over det synlige —og infrarøde spektrum Afsnit 1.3.
Lær mere om protein- og antistofmærkning
Vi tilbyder et bredt udvalg af Molecular Probes™ antistof- og proteinmærkningssæt, der passer til dit udgangsmateriale og din eksperimentelle opsætning. Se Antistofmærkning fra A til Z eller brug vores værktøj til valg af mærkningskemi for andre valg. For at lære mere om vores forskellige kits, læs sæt til mærkning af —proteiner og nukleinsyrer afsnit 1.2 i Molecular Probes™ Håndbog.
Vi ’laver et skræddersyet antistofkonjugat til dig
Hvis ’du ikke kan finde det, ’du leder efter, på vores lagerliste, vil ’vi forberede et tilpasset antistofkonjugat til dig. Vores tilpassede konjugationsservice er effektiv og fortrolig, og vi står ved kvaliteten af vores arbejde. Det er vi ISO 13485:2000 certificeret.
Kun til forskningsbrug. Ikke beregnet til terapeutisk eller diagnostisk brug hos dyr eller mennesker.
Especificaciones
Especificaciones
| Produkttype | Mærkningssæt |
| Mængde | 1 sæt |
| Indhold og opbevaring | Opbevares i køleskab 2 °C til 8 °C og beskyttes mod lys. |
| Detektionsmetode | Fluorescens |
| Excitation/Emission | 590/617 nm |
| Mærkningsmetode | Konjugationsbaseret |
| Mærkningsskala | 20 100–μ g |
| Forsendelsestilstand | Stuetemperatur |
| Produktlinje | Alexa Fluor |
| Reaktiv del | Succinimidyl (NHS) ester |
| Mostrar más |
Må kun bruges til undersøgelsesformål. Må ikke anvendes ved diagnostiske procedurer.
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.