Få mere at vide
Molecular Probes™ Alexa Fluor™ 594 Azide (Alexa Fluor™ 594 Carboxamido-(6-Azidohexanyl), Triethylammoniumsalt), blandede isomerer
Artikelnummer. 10287564
Skift visning
Mængde:
0.5 mg
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Mængde unitSize
10287564 0.5 mg Hver
1 options
Artikelnummer. 10287564 Leverandør Molecular Probes™ Leverandørnr. A10270
Edge
Alexa Fluor™ 594 Azide (Alexa Fluor™ 594 Carboxamido-(6-Azidohexanyl), Triethylammoniumsalt), blandede isomerer
Den rød-fluorescerende Alexa Fluor™ 594-azid kan reageres med terminale alkyner via en kobberkatalyseret klikreaktion. Klikkemi beskriver en klasse af kemiske reaktioner, der bruger bio-ortogonale eller biologisk unikke dele til at mærke og detektere et molekyle af interesse ved hjælp af en to-trins procedure. Totrinsreaktionsproceduren involverer en kobberkatalyseret triazoldannelse af et azid og en alkyn. Klikreaktioner har flere egenskaber: reaktionen mellem detektionsdelene er effektiv; ingen ekstreme temperaturer eller opløsningsmidler er påkrævet; reaktionsproduktet er stabilt; komponenterne i reaktionen er bioinerte; og måske vigtigst af alt, så opstår der ingen bivirkninger– mærket og detektionsmærkerne reagerer selektivt og specifikt med hinanden. I modsætning til traditionelle kemiske reaktioner, der bruger succinimidylestere eller maleimider, der målretter mod aminer og sulfhydryler– funktionelle grupper, der ikke er unikke– klik-kemi-mærkede molekyler kan påføres komplekse biologiske prøver og detekteres med hidtil uset følsomhed på grund af ekstremt lav baggrund.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Format Fast stof
Mængde 0.5 mg
Produkttype Azid
Opløselighed DMF (dimethylformamid), DMSO (dimethylsulfoxid)
Indhold og opbevaring Opbevar kl≤ -20 °C, tørre ud og beskyt mod lys.
Kemisk reaktivitet Alkyn
Detektionsmetode Fluorescens
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Systemtype Click-iT™
Reaktiv del Amin, azid
Etiket eller farvestof Alexa Fluor™ 594
Etikettype Alexa Fluor
Farve Rød, rød
Produktlinje Alexa Fluor, Molecular Probes
Emission 617
Excitation 590