Få mere at vide
Invitrogen™ Alexa Fluor™ 568 Hydrazid
Artikelnummer. 10062752
Mængde:
1 mg
Pakningsstørrelse:
1mg
Artikelnummer. 10062752
Brand: Invitrogen™ A10437
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Alexa Fluor™ 568 Hydrazide er nyttigt som et cellesporstof og som et reaktivt farvestof til mærkning af aldehyder eller ketoner i polysaccharider eller glycoproteiner.
Alexa Fluor™ 568 Hydrazide er nyttigt som et cellesporstof og som et reaktivt farvestof til mærkning af aldehyder eller ketoner i polysaccharider eller glycoproteiner. Alexa Fluor™ 568 er et lyst, rødt fluorescerende farvestof. Anvendes til stabil signalgenerering i billeddannelse og flowcytometri, Alexa Fluor™ 568 farvestof er vandopløseligt og pH-ufølsomt fra pH 4 til pH 10. Ud over reaktive farveformuleringer tilbyder vi Alexa Fluor™ 568 farvestof konjugeret til en række antistoffer, peptider, proteiner, sporstoffer og amplifikationssubstrater optimeret til cellulær mærkning og påvisning.
Detaljeret information om dette AlexaFluor™ hydrazid:
• Fluorofor etiket: Alexa Fluor™ 568 farvestof
• Reaktiv gruppe: hydrazid
• Reaktivitet: Aldehyder eller keytoner i polysaccharider eller glycoproteiner
• Ex/Em af konjugatet: 576/599 nm
• Ekstinktionskoefficient: 86.000 cm-1M-1
• Spektralt lignende farvestoffer: Rhodamine Red
• Molekylvægt:
730,74 Cellesporings- og sporingsapplikationer
Alexa Fluor™ hydrazider og hydroxlaminer er nyttige som lavmolekylære, membranuigennemtrængelige, aldehydfikserbare cellesporstoffer, der udviser lysere fluorescens og større fotostabilitet end cellesporstoffer afledt af andre spektralt lignende fluoroforer. De indlæses let i celler ved mikroinjektion, infusion fra plasterpipette eller optagelse induceret af vores Influx™ Pinocytisk celle-belastningsreagens (kat. nr. I14402).
Glycoprotein- og polysaccharidmærkningsapplikationer
Alexa Fluor™ hydrazider og hydroxlaminer er reaktive molekyler, der kan bruges til at tilføje et fluorescerende mærke til biomolekyler, der indeholder aldehyder eller ketoner. Aldehyder og ketoner kan indføres i polysaccharider og glycoproteiner ved periodat-medieret oxidation af vicinale dioler. Galactoseoxidase kan også bruges til at oxidere terminale galactoserester af glycoproteiner til aldehyder.
Hydrazid vs Hydroxylamin
Hydrazinderivater reagerer med ketoner og aldehyder for at give relativt stabile hydrazoner. Hydroxylaminderivater (aminooxyforbindelser) reagerer med aldehyder og ketoner for at give oximer. Oximer er overlegne i forhold til hydrazoner med hensyn til hydrolytisk stabilitet. Både hydrazoner og oximer kan reduceres med natriumborhydrid (NaBH 4 ) for yderligere at øge stabiliteten af bindingen.
Lær mere om protein- og antistofmærkning
Vi tilbyder et bredt udvalg af Molecular Probes™ antistof- og proteinmærkningssæt, der passer til dit udgangsmateriale og din eksperimentelle opsætning. Se vores antistofmærkningssæt eller brug vores værktøj til valg af mærkningskemi for andre valg. For at lære mere om vores mærkningssæt, læs sæt til mærkning af proteiner —og nukleinsyrer afsnit 1.2 i Molecular Probes™ Håndbog.
Vi ’laver et tilpasset konjugat til dig
Hvis du ’ikke kan finde ’det, du leder efter i vores onlinekatalog, vil ’vi forberede et tilpasset antistof- eller proteinkonjugat til dig. Vores tilpassede konjugationsservice er effektiv og fortrolig, og vi står ved kvaliteten af vores arbejde. Det er vi ISO 13485:2000 certificeret.
Relaterede produkter
DMSO (dimethylsulfoxid) (kat.nr. D12345)
Antistofkonjugatoprensningskit til 0,5-1 mg (kat.nr. A33086)
Antistofkonjugatoprensningskit til 20-50μ g (Kat. Nr. A33087)
Antistofkonjugatoprensningskit til 50-100μ g (Kat. nr. A33088)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Mængde 1 mg
Produkttype Hydrazid
Indhold og opbevaring Opbevares ved stuetemperatur og beskyttes mod lys.
Kemisk reaktivitet Carboxylsyre, keton, aldehyd
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Reaktiv del Amin, Hydrazid
Etiket eller farvestof Alexa Fluor™ 568
Etikettype Alexa Fluor
Produktlinje Alexa Fluor
Emission 599 nm
Excitation 576 nm