Få mere at vide
Invitrogen™ Alexa Fluor™ 555 Tyramid SuperBoost™ Kit, streptavidin
Artikelnummer. 15601902
Mængde:
150 dias
Pakningsstørrelse:
Pakke med 150
Artikelnummer. 15601902
Brand: Invitrogen™ B40933
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
SuperBoost™ tyramidsignalamplifikation er den mest følsomme metode til påvisning af lavt mange mål i multiplekserbar fluorescerende immuncytokemi (ICC), immunhistokemi (IHC) og in situ hybridisering (ISH).
SuperBoost kits kombinerer lysstyrken af AlexaFluor™ farvestoffer med den overlegne signalforstærkning af en poly-HRP-medieret tyramidmærkningsreaktion for at producere en følsomhed 10-200 gange større end standardmetoder. For enestående forskning, SuperBoost kits skærper dine resultater for klar synlighed på kritiske områder, som standard billedbehandlingsmetoder ikke kan afsløre.
SuperBoost kits er enkle at bruge og nemt tilpasses standard ICC, IHC eller FISH eksperimentelle protokoller, ved brug af enhver celle eller vævstype. Celler mærket ved hjælp af en SuperBoost sættet kan afbildes ved hjælp af enhver type mikroskop, hvilket giver multipleksbilleder i høj opløsning. Dette særlige sæt har AlexaFluor 555 tyramid (555/565 ex/em), detekteret ved brug af en standard Orange/RFP/TRITC filterterning. Dette sæt indeholder også HRP-konjugeret streptavidin.
• Overlegen følsomhed til påvisning af lavt niveau eller svært at detektere mål ved fluorescerende billeddannelse
• Enkel protokol og detektion ved hjælp af standardfiltre
• Velegnet til —multiplex-billeder i høj opløsning, co-mærke med DAPI, sekundære antistoffer og andet SuperBoost sæt
• Kræver 10-100 gange mindre primært antistof end standard ICC/IHC/ISH eksperimenter
SuperBoost kits er baseret på tyramidsignalamplifikationssystemet, som bruger den katalytiske aktivitet af peberrodsperoxidase (HRP) til at generere højdensitetsmærkning af et målprotein eller nukleinsyresekvens in situ. Et typisk ICC/IHC/ISH-eksperiment ved hjælp af en SuperBoost kit kræver 10-100 gange mindre primært antistof end standard ICC/IHC/ISH eksperimenter. SuperBoost kits tilbyder overlegen specifik signalintensitet over baggrunden, så protokollen er let optimeret til at detektere specifikt signal i prøver, hvor høj endogen autofluorescens observeres.
Forbedring af signal ved hjælp af Alexa Fluor tyramider: SuperBoost kits bruge Alexa Fluor tyramider, som reagerer med HRP for i sidste ende at afsætte lyst og fotostabilt Alexa Fluor farvestof på omgivende proteiner og andre lignende molekyler. SuperBoost kits er de eneste kits, der kombinerer lysstyrken af Alexa Fluor farvestoffer med forstærkning af tyramidsignalforstærkning for at producere et overlegent signal.
Reaktionsstopløsning: Som ethvert enzymbaseret mærkningssystem er det muligt at overudvikle signalet. SuperBoost kits inkluderer en HRP-stopopløsning for at standse HRP-reaktionen. HRP-stopløsning kan bruges til at opnå maksimalt signal uden at øge baggrundssignalet. Billeder produceret med optimerede HRP reaktionstider er lige så skarpe som billeder produceret med standard ICC/IHC/ISH metoder, men med 10-200 gange mere følsomhed.
Reduktion af baggrund: SuperBoost kits inkluderer blokkere til eliminering eller reduktion af endogene peroxidase og fluorescerende baggrundssignaler. Disse blokere hjælper med at sikre, at kun specifikke signaler forbedres, mens de ikke-specifikke/baggrundssignaler holdes i skak.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Konjugeret Alexa Fluor 555
Mængde 150 dias
Indhold og opbevaring 1 sæt tilstrækkeligt til 150 objektglas (18 x 18 mm), indeholdende:
• Blokeringsbuffer (1 x), 22,5 ml
• HRP-konjugeret streptavidin (1 x), 22,5 ml
• Alexa Fluor tyramidreagens
• Hydrogenperoxid (stabiliseret 3% opløsning), 28,5 ml
• Reaktionsbuffer (20 X), 6 ml
• Reaktionsstopopløsning, 8 mg
• Dimethylsulfoxid (DMSO), 200μ L
Opbevares (ved 2 °C til 8 °C. Når det opbevares som anvist, er produktet stabilt i 6 måneder efter modtagelse.)
Forsendelsestilstand Godkendt til forsendelse ved stuetemperatur eller på våd is
Produktlinje SuperBoost
Produkttype Tyramidsæt