Få mere at vide
Invitrogen™ Alexa Fluor™ 555 Tyramid SuperBoost™ Kit, ged anti-mus IgG
Artikelnummer. 15621892
Skift visning
Mængde:
150 dias
Pakningsstørrelse:
Pakke med 150
Artikelnummer. Mængde unitSize
15621892 150 dias Pakke med 150
1 options
Artikelnummer. 15621892 Leverandør Invitrogen™ Leverandørnr. B40913
 Begrænset vare
På lager
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Indeholder poly-HRP-konjugeret gede-anti-muse IgG sekundært antistof. Alexa Fluor™ 555 Tyramid SuperBoost™ Kit kombinere lysstyrke af AlexaFluor farvestoffer med høj signalamplifikation af en poly-HRP-medieret tyramidmærkningsreaktion for at producere se
SuperBoost™ tyramidsignalamplifikation er den mest følsomme metode til påvisning af lavt mange mål i multiplekserbar fluorescerende immuncytokemi (ICC), immunhistokemi (IHC) og in situ hybridisering (ISH).
Funktioner:
  • Høj følsomhed til påvisning af lavt niveau eller svært at detektere mål ved fluorescerende billeddannelse
  • Enkel protokol og detektion ved hjælp af standardfiltre
  • Velegnet til multiplex-billeder i høj opløsning, co-label med DAPI, sekundære antistoffer og andre SuperBoost sæt
  • Kræver 10-100 gange mindre primært antistof end standard ICC/IHC/ISH eksperimenter
Advantages:
  • Forbedring af signal ved hjælp af Alexa Fluor tyramider: Brug Alexa Fluor tyramider, som reagerer med HRP for i sidste ende at afsætte lyst og fotostabilt Alexa Fluor farvestof på omgivende proteiner og andre lignende molekyler
  • Poly-HRP forbedring: Adskillige HRP-enzymer er konjugeret med korte polymerer, hvilket forbedrer signalet flere gange i forhold til almindelige HRP-systemer
  • Reaktionsstopløsning: Medtag en HRP-stopopløsning for at standse HRP-reaktionen
  • Reduktion af baggrund: Inkluder blokkere til eliminering eller reduktion af endogen peroxidase og fluorescerende baggrundssignaler
Holdbarhed:
  • Stabil i 6 måneder efter modtagelse
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Konjugeret Alexa Fluor 555
Mængde 150 dias
Indhold og opbevaring 1 sæt tilstrækkeligt til 150 objektglas (18 x 18 mm), indeholdende: Blokeringsbuffer (1X), 22,5 ml
  • Poly-HRP-konjugeret gede-anti-mus sekundært antistof (1X), 22,5 ml
  • Alexa Fluor tyramidreagens
  • Hydrogenperox
  • Forsendelsestilstand Godkendt til forsendelse ved stuetemperatur eller på våd is
    Produktlinje SuperBoost
    Produkttype Tyramidsæt