Få mere at vide
Invitrogen™ Alexa Fluor™ 488 Tyramid SuperBoost™ Kit, ged anti-mus IgG
Beskrivelse
SuperBoost™ tyramidsignalamplifikation er den mest følsomme metode til påvisning af lavt mange mål i multiplekserbar fluorescerende immuncytokemi (ICC), immunhistokemi (IHC) og in situ hybridisering (ISH).
Funktioner:
- Høj følsomhed til påvisning af lavt niveau eller svært at detektere mål ved fluorescerende billeddannelse
- Enkel protokol og detektion ved hjælp af standardfiltre
- Velegnet til multiplex-billeder i høj opløsning, co-label med DAPI, sekundære antistoffer og andre SuperBoost sæt
- Kræver 10-100 gange mindre primært antistof end standard ICC/IHC/ISH eksperimenter
Advantages:
- Forbedring af signal ved hjælp af Alexa Fluor tyramider: Brug Alexa Fluor tyramider, som reagerer med HRP for i sidste ende at afsætte lyst og fotostabilt Alexa Fluor farvestof på omgivende proteiner og andre lignende molekyler
- Poly-HRP forbedring: Adskillige HRP-enzymer er konjugeret med korte polymerer, hvilket forbedrer signalet flere gange i forhold til almindelige HRP-systemer
- Reaktionsstopløsning: Medtag en HRP-stopopløsning for at standse HRP-reaktionen
- Reduktion af baggrund: Inkluder blokkere til eliminering eller reduktion af endogen peroxidase og fluorescerende baggrundssignaler
Holdbarhed:
- Stabil i 6 måneder efter modtagelse
Tekniske data
Tekniske data
| Konjugeret | Alexa Fluor 488 |
| Mængde | Tilstrækkelig til 150 dias |
| Indhold og opbevaring | 1 sæt tilstrækkeligt til 150 objektglas (18 x 18 mm), indeholdende: Blokeringsbuffer (1X), 22,5 ml |
| Forsendelsestilstand | Godkendt til forsendelse ved stuetemperatur eller på våd is |
| Produktlinje | SuperBoost |
| Produkttype | Tyramid SuperBoost Kit |