Få mere at vide
Molecular Probes™ Alexa Fluor™ 488 Signal-amplifikationskit til museantistoffer
Artikelnummer. 10636543
Skift visning
Mængde:
1 sæt
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Mængde unitSize
10636543 1 sæt Hver
1 options
Artikelnummer. 10636543 Leverandør Molecular Probes™ Leverandørnr. A11054
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Alexa Fluor™ 488 Signal-amplifikationskit til museantistoffer
For følsom påvisning af primære museantistoffer, prøv vores Alexa Fluor™ 488 Signal-Amplification Kit, som indeholder Alexa Fluor 488 kanin anti mus —IgG og Alexa Fluor 488 gede-anti-kanin —IgG-konjugater. Dette sæt udnytter den intense, fotostabile fluorescens af Alexa Fluor 488 antistofkonjugater og kan bruges til at amplificere signalerne afledt af muse-afledte antistoffer. Sættet indeholder en detaljeret protokol og tilstrækkelige reagenser til∼ 60 analyser ved flowcytometri eller billeddannelse. For ekstra bekvemmelighed er sættet designet til brug med filtre og indstillinger, der passer til fluorescein.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Indhold og opbevaring Opbevares i køleskab (2 –8 °C) og beskyttes mod lys.
Etiket eller farvestof Alexa Fluor™ 488
Produktlinje Alexa Fluor
Mængde 1 sæt