Få mere at vide
Invitrogen™ Alexa Fluor™ 488 NHS Ester (Succinimidyl Ester)
Artikelnummer. 10266262
Skift visning
Mængde:
1 mg
5 mg
Pakningsstørrelse:
1mg
5mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
10266262 1 mg 1mg
11564007 5 mg 5mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10266262 Leverandør Invitrogen™ Leverandørnr. A20000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    4840.00 DKK
    3629.65 DKK / 1mg
    Spare 1210.35 DKK
    25% Slukket
Se alle kampagner
 Begrænset vare
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
Læg i indkøbskurv
Alexa Fluor™ 488 er en lys, grønt-fluorescerende farve med excitation, der er ideelt egnet til 488 nm laserlinjen.
Alexa Fluor™ 488 er en lys, grønt-fluorescerende farve med excitation, der er ideelt egnet til 488 nm laserlinjen. Anvendes til stabil signalgenerering ved billeddannelse og flowcytometri, Alexa Fluor™ 488-farve er vandopløselig og pH-ufølsom fra pH 4 til pH 10. Ud over reaktive farveformuleringer tilbyder vi Alexa Fluor™ 488-farve konjugeret til en række antistoffer, peptider, proteiner, sporstoffer og amplificeringssubstrater optimeret til cellulær mærkning og detektion.
NHS-esteren (eller succinimidylesteren) af Alexa Fluor™ 488 er det mest populære værktøj til at konjugere dette farvestof til et protein eller antistof. NHS-estere kan bruges til at mærke til de primære aminer (R-NH2) for proteiner, aminmodificerede oligonukleotider og andre aminholdige molekyler. Det resulterende Alexa Fluor™-konjugat vil have lysere fluorescens og større fotostabilitet end konjugaterne af andre spektralt lignende fluoroforer.
Detaljerede oplysninger om denne AlexaFluor™ NHS-ester:
  • Fluorofor-mærkat: Alexa Fluor™ 488-farve
  • Reaktiv gruppe: Reaktivitet for
  • NHS-ester: Primære aminer på proteiner og ligander, aminmodificerede oligonukleotider
  • Ex/Em af konjugatet: 494/517 nm
  • Ekstinktionskoefficient: 73.000 cm-1M-1
  • Spektralt lignende farver: FITC, Oregon Green 488
  • Molekylvægt: 643,4
Typisk konjugeringsreaktion
Du kan konjugere aminreaktive reagenser med praktisk talt ethvert protein eller peptid (den medfølgende protokol er optimeret til IgG-antistoffer). Du kan skalere reaktionen for enhver mængde protein, men koncentrationen af proteinet bør være mindst 2 mg/ml for at opnå optimale resultater. Vi anbefaler at prøve tre forskellige grader af mærkning ved at bruge tre forskellige molære forhold mellem reaktiv reagens og protein.
Alexa Fluor™ NHS-ester opløses typisk i vandfrit dimethylformamid af høj kvalitet (DMF) eller dimethylsulfoxid (DMSO) (D12345), og reaktionen udføres i 0,1–0,2 M natriumbicarbonatbuffer, pH 8,3, ved stuetemperatur i 1 time. Eftersom pKa af den terminale amin er lavere end for lysinepsilon-aminogruppen, kan du opnå mere selektiv mærkning af aminterminalen ved at bruge en buffer tættere på neutral pH.
Konjugatoprensning
Mærkede antistoffer adskilles typisk fra fri Alexa Fluor™-farve ved hjælp af en gelfiltreringskolonne såsom Sephadex™ G-25, BioGel™ P-30 eller tilsvarende. For meget større eller mindre proteiner vælges et gelfiltreringsmedium med en passende molekylvægtsgrænse eller oprensning ved dialyse. Vi tilbyder flere oprensningssæt, der er optimeret til forskellige mængder antistofkonjugat:
  • Antistofkonjugatoprensningssæt til 0,5-1 mg (kat.-nr. A33086)
  • Antistofkonjugatoprensningssæt til 20-50 μg (kat.-nr. A33087)
  • Antistofkonjugatoprensningssæt til 50-100 μg (kat.-nr. A33088)
Lær mere om protein- og antistofmærkning
Vi tilbyder et bredt udvalg af Molecular Probes™ antistof- og proteinmærkningssæt, der passer til dit udgangsmateriale og din eksperimentelle opsætning. Se vores antistofmærkningssæt eller brug vores værktøj til valg af mærkningskemi for andre valg. For at lære mere om vores mærkningssæt kan du læse afsnit 1.2 i Molecular Probes™ Handbook — Kits for Labeling Proteins and Nucleic Acids.
Vi laver et tilpasset konjugat til dig
Hvis du ikke kan finde det, du leder efter i vores onlinekatalog, vil vi forberede et tilpasset antistof- eller proteinkonjugat til dig. Vores tilpassede konjugationsservice er effektiv og fortrolig, og vi står ved kvaliteten af vores arbejde. Vi er ISO 13485:2000 certificeret.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Mængde 1 mg
Produkttype Farve
Indhold og opbevaring Opbevares i fryseren (-5 til -30 °C) og beskyttet mod lys.
Kemisk reaktivitet Amin
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Reaktiv del Aktiv ester, succinimidylester
Etiket eller farvestof Alexa Fluor™ 488
Etikettype Alexa Fluor
Produktlinje Alexa Fluor
Emission 517 nm
Excitation 494 nm