Få mere at vide
Invitrogen™ Alexa Fluor™ 488 Cadaverine
Artikelnummer. 10133942
Mængde:
1 mg
Pakningsstørrelse:
1mg
Artikelnummer. 10133942
Brand: Invitrogen™ A30676
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Edge
Alexa Fluor™ 488 Cadaverine er nyttig som et polært sporstof og som et reaktivt farvestof til mærkning af proteiner via en carboxylsyredel.
Alexa Fluor™ 488 Cadaverine er nyttig som et polært sporstof og som et reaktivt farvestof til mærkning af proteiner via en carboxylsyredel. Alexa Fluor™ 488 er et lyst, grønt-fluorescerende farvestof med excitation, der er ideelt egnet til 488 nm laserlinjen. Anvendes til stabil signalgenerering i billeddannelse og flowcytometri, Alexa Fluor™ 488 farvestof er vandopløseligt og pH-ufølsomt fra pH 4 til pH 10. Ud over reaktive farveformuleringer tilbyder vi Alexa Fluor™ 488 farvestof konjugeret til en række antistoffer, peptider, proteiner, sporstoffer og amplifikationssubstrater optimeret til cellulær mærkning og påvisning.
Detaljeret information om dette AlexaFluor™ kadaverin:
• Fluorofor etiket: Alexa Fluor™ 488 farvestof
• Reaktiv gruppe: kadaverin
• Reaktivitet: carboxylsyrer, aldehyder og ketoner (og glutaminrester gennem en enzymkatalyseret transamideringsreaktion)
• Ex/Em af konjugatet: 493/516 nm
• Ekstinktionskoefficient: 73.000 M -1 cm -1
• Spektralt lignende farvestoffer: FITC, GFP
• Molekylvægt: 640,61 g/
mol Cellesporings- og sporingsapplikationer
Alexa Fluor™ kadaveriner gør fremragende fluorescerende polære sporstoffer, fordi de er lyse, små og vandopløselige. Da de indeholder en aldehyd-fikserbar funktionel gruppe, kan de fikseres i celler ved behandling med formaldehyd eller glutaraldehyd. De indlæses let i celler ved mikroinjektion, infusion fra plasterpipette eller optagelse induceret af vores Influx™ Pinocytisk celle-belastningsreagens (kat. nr. I14402).
Proteinmærkningsapplikationer
Alexa Fluor™ cadaveriner kan anvendes som reaktive molekyler til at tilføje et fluorescerende mærke til carboxylsyrer under anvendelse af et koblingsmiddel, såsom et carbodiimid; de reagerer ikke spontant med carboxylsyrer i opløsning. De reagerer imidlertid spontant med de almindelige amin-reaktive funktionelle grupper, herunder succinimidylestere og isothiocyanater. Den aminholdige Alexa Fluor™ cadaveriner kan også bruges til at mærke glutaminrester i nogle proteiner og peptider via en enzymkatalyseret transamideringsreaktion.
Lær mere om protein- og antistofmærkning
Vi tilbyder et bredt udvalg af Molecular Probes™ antistof- og proteinmærkningssæt, der passer til dit udgangsmateriale og din eksperimentelle opsætning. Se vores antistofmærkningssæt eller brug vores værktøj til valg af mærkningskemi for andre valg. For at lære mere om vores mærkningssæt, læs sæt til mærkning af proteiner –og nukleinsyrer afsnit 1.2 i Molecular Probes™ Håndbog.
Vi ’laver et tilpasset konjugat til dig
Hvis du ’ikke kan finde ’det, du leder efter i vores onlinekatalog, vil ’vi forberede et tilpasset antistof- eller proteinkonjugat til dig. Vores sædvanlige konjugeringsservice er effektiv og fortrolig, og vi står ved kvaliteten af vores arbejde. Det er vi ISO 13485:2000 certificeret.
Opløs i vand for at fremstille en stamopløsning på 1 til 10 mg/ml.
Relaterede produkter
DMSO (dimethylsulfoxid) (kat.nr. D12345)
–Antistofkonjugatoprensningskit til 0,5 1 mg (kat.nr. A33086)
Antistofkonjugatoprensningskit til –20 50μ g (Kat. nr. A33087)
Antistofkonjugatoprensningskit til 50 100–μ g (Kat. nr. A33088)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Mængde 1 mg
Produkttype Cadaverine
Molekylvægt (g/mol) 640,61 g/mol
Indhold og opbevaring Opbevares i fryseren (-5 °C til -30 °C) og beskyttet mod lys.
Kemisk reaktivitet Carboxylsyre, keton, aldehyd
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Reaktiv del Amine, Cadaverine
Etiket eller farvestof Alexa Fluor™ 488
Etikettype Alexa Fluor
Produktlinje Alexa Fluor
Emission 516 nm
Excitation 493 nm