Få mere at vide
Molecular Probes™ Alexa Fluor™ 488 Alkyn (Alexa Fluor™ 488 5-carboxamido-(propargyl), bis(triethylammoniumsalt)), 5-isomer
Beskrivelse
Den grøn-fluorescerende Alexa Fluor™ 488 alkyn er reaktivt med azider via en kobberkatalyseret klikreaktion. Ud over at være en overordentlig lysstærk og fotostabil fluorofor til brug med flowcytometri, mikroskopi og HCS, Alexa Fluor™ 488 kan også bruges som et bio-ortogonalt eller biologisk unikt hapten til brug i applikationer, der kræver signalforstærkning.
Tekniske data
Tekniske data
| Format | Fast stof |
| Mængde | 0.5 mg |
| Produkttype | Alkyn |
| Molekylvægt (g/mol) | 773,91 Da |
| Opløselighed | DMSO (dimethylsulfoxid) |
| Indhold og opbevaring | Opbevar kl≤ -20 °C, tørre ud og beskyt mod lys. |
| Kemisk reaktivitet | Azid |
| Detektionsmetode | Fluorescens |
| Reaktiv gruppe | Alkyn |
| Forsendelsestilstand | Stuetemperatur |
| Vis mere |