Få mere at vide
Molecular Probes™ Alexa Fluor™ 350 antistofmærkningssæt
Artikelnummer. 10654823
Skift visning
Mængde:
1 sæt
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
10654823 1 sæt Hver
1 options
Artikelnummer. 10654823 Leverandør Molecular Probes™ Leverandørnr. A20180
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Dette sæt er optimeret til mærkning 100μ g antistof pr. reaktion med blåt fluorescerende Alexa Fluor™ 350.
Molecular Probes™ Alexa Fluor™ Antistofmærkningssæt er et praktisk middel til at mærke små mængder antistoffer med Alexa Fluor™ farvestoffer (valg af 10 farver). Dette kit er optimeret til mærkning af μ100 g antistof pr. reaktion med blåt fluorescerende Alexa Fluor™ 350. Forholdsvis små mængder af andre proteiner (> 40 kDa) kan også mærkes.
Sættet indeholder alt hvad du behøver for at udføre fem separate mærkningsreaktioner samt til at rense de resulterende konjugater. Konjugater er ideelle til flere anvendelser, herunder flowcytometri, fluorescensmikroskopi, immunhistokemi, primær detektion, ELISA'er, immuncytokemi, indirekte FISH og mere.
Vigtige egenskaber ved Alexa Fluor™ 350 antistofmærkningssæt:
•Med et excitations- og emissionsmaksimum på 346/442 nm, Alexa Fluor™ 350 kan effektivt exciteres ved hjælp af en UV-laserlinje og detekteres under standard DAPI-filtre
• Mærkede proteiner typisk klar til brug, typisk efter 90 min (∼ 15 min hands-on tid)
• Nyttig til mærkning μaf 100 g protein
• Optimeret til småskala mærkning af ethvert protein> 40 kDa
• Renset ved hjælp af praktiske centrifugeringsfiltre
• Stabiliserende proteiner skal fjernes fra prøven før mærkning
• Indeholder detaljerede instruktioner til bestemmelse af mærkningsgrad (DOL)
Bedre resultater og arbejdsgange med primært mærkede antistoffer
Et primært antistof, der er direkte mærket med en fluorofor, producerer ofte lavere baggrundsfluorescens og mindre uspecifik binding. Yderligere kan flere primære antistoffer af den samme isotype eller afledt af den samme art let anvendes i det samme eksperiment, hvis de er direkte mærket med kompatible fluoroforer.
Overlegen Alexa Fluor™ Farvestoffer
Sammenlignet med traditionelle farvestoffer, Alexa Fluor™ farvestoffer er lysere, mere fotostabile og mere pH-resistente mellem pH 4 og 10. Og generelt ved brug Alexa Fluor™ farvestoffer, kan højere grader af mærkning opnås uden intramolekylær quenching. For detaljer se Alexa Fluor™ Farvestoffer, der spænder over det synlige og infrarøde spektrum —Afsnit 1.3.
Lær mere om protein- og antistofmærkning
Vi tilbyder et bredt udvalg af Molecular Probes™ antistof- og proteinmærkningssæt, der passer til dit udgangsmateriale og din eksperimentelle opsætning. Se Antistofmærkning fra A til Z eller brug vores værktøj til valg af mærkningskemi for andre valg. For at lære mere om vores forskellige kits, læs sæt til mærkning af proteiner og nukleinsyrer —afsnit 1.2 i Molecular Probes™ Håndbog.
Vi laver et tilpasset antistofkonjugat til dig
Hvis du ikke kan finde det, du leder efter på vores lagerliste, forbereder vi et tilpasset antistofkonjugat til dig. Vores tilpassede konjugationsservice er effektiv og fortrolig, og vi står ved kvaliteten af vores arbejde. Det er vi ISO 13485:2000 certificeret.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Produkttype Mærkningssæt
Mængde 1 sæt
Indhold og opbevaring Alexa Fluor™ 350 Antibody Labeling Kit leveres med 5 hætteglas med reaktivt farvestof, natriumbicarbonat, renseharpiks, spinsøjler og opsamlingsrør.
  • Opbevares ved 2 °C til 8 °C, beskyttet mod lys. Komponent A kan opbevares fra -20 °C til +8 °C.
  • Detektionsmetode Fluorescens
    Excitation/Emission 346/442 nm
    Mærkningsmetode Konjugationsbaseret
    Mærkningsskala 100μ g
    Forsendelsestilstand Stuetemperatur
    Produktlinje Alexa Fluor
    Etiket eller farvestof Alexa Fluor 350
    Farve Blå
    Mærkningsmål Antistoffer, Proteiner
    Etikettype Alexa Fluor