Learn More
Alendronic Acid Monosodium Salt Trihydrate, TRC
Specifica
Specifica
| Chemical Name or Material | Sodium alendronate trihydrate |
| CAS | 121268-17-5 |
| Molecular Formula | C4H12NO7P2.Na.3H2O |
| Quantity | 1 g |
| Synonym | Sodium Alendronate Trihydrate, Phosphonic acid, P,P'-(4-amino-1-hydroxybutylidene)bis-, sodium salt, hydrate (1:1:3) (ACI), Phosphonic acid, (4-amino-1-hydroxybutylidene)bis-, monosodium salt, trihydrate (9CI), Alendronate monosodium trihydrate, Alendronate sodium hydrate, Alendronic acid monosodium salt trihydrate, Monosodium alendronate trihydrate, Sodium alendronate hydrate, Teiroc |
| InChI Formula | InChI=1S/C4H13NO7P2.Na.3H2O/c5-3-1-2-4(6,13(7,8)9)14(10,11)12;;;;/h6H,1-3,5H2,(H2,7,8,9)(H2,10,11,12);;3*1H2/q;+1;;;/p-1 |
| SMILES | O.O.O.[Na+].NCCCC(O)(P(=O)(O)O)P(=O)(O)[O-] |
| IUPAC Name | sodium;(4-amino-1-hydroxy-1-phosphonobutyl)-hydroxyphosphinate;trihydrate |
| Molecular Weight (g/mol) | 325.12 |
| Formula Weight | 325.0304 |
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Individuate un'opportunità di miglioramento?