Få mere at vide
Alendronsyre mononatriumsalttrihydrat, TRC
Artikelnummer. 30326671
Skift visning
Mængde:
1 g
Artikelnummer. Mængde
30326671 1 g
1 options
Artikelnummer. 30326671 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCA5212501G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 02-12-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Sodium alendronate trihydrate
CAS 121268-17-5
Molekylær formel C4H12NO7P2.Na.3H2O
Mængde 1 g
Synonym Sodium Alendronate Trihydrate, Phosphonic acid, P,P'-(4-amino-1-hydroxybutylidene)bis-, sodium salt, hydrate (1:1:3) (ACI), Phosphonic acid, (4-amino-1-hydroxybutylidene)bis-, monosodium salt, trihydrate (9CI), Alendronate monosodium trihydrate, Alendronate sodium hydrate, Alendronic acid monosodium salt trihydrate, Monosodium alendronate trihydrate, Sodium alendronate hydrate, Teiroc
InChI formel InChI=1S/C4H13NO7P2.Na.3H2O/c5-3-1-2-4(6,13(7,8)9)14(10,11)12;;;;/h6H,1-3,5H2,(H2,7,8,9)(H2,10,11,12);;3*1H2/q;+1;;;/p-1
SMIL O.O.O.[Na+].NCCCC(O)(P(=O)(O)O)P(=O)(O)[O-]
IUPAC navn natrium; (4-amino-1-hydroxy-1-fosfonobutyl)-hydroxyphosphinat; trihydrat
Molekylvægt (g/mol) 325.12
Formel vægt 325.0304