Få mere at vide
Alendronsyre-d6 (Major), TRC
Artikelnummer. 30310941
Skift visning
Mængde:
25 mg
Artikelnummer. Mængde
30310941 25 mg
1 options
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
Artikelnummer. 30310941 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCA52125225MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 10-12-2026
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Alendronic Acid-d6
CAS 1035437-39-8
Molekylær formel C4 D6 H7 N O7 P2
Mængde 25 mg
Synonym Phosphonic acid, P,P'-(4-amino-1-hydroxybutylidene-2,2,3,3,4,4-d6)bis- (ACI), P,P'-(4-Amino-1-hydroxybutylidene-2,2,3,3,4,4-d6)bis[phosphonic acid] (ACI), 4-Amino-1-hydroxy-1,1-butanediphosphonic-2,2,3,3,4,4-d6 acid, Alendronic Acid-d6, Alendronic Acid-D6 (3-aminopropyl-1,1,2,2,3,3-D6), Alendronic-2,2,3,3,4,4-d6 Acid
InChI formel InChI=1S/C4H13NO7P2/c5-3-1-2-4(6,13(7,8)9)14(10,11)12/h6H,1-3,5H2,(H2,7,8,9)(H2,10,11,12)/i1D2,2D2,3D2
SMIL [2H]C([2H])(N)C([2H])([2H])C([2H])([2H])C(O)(P(=O)(O)O)P(=O)(O)O
IUPAC navn (4-amino-2,2,3,3,4,4-hexadeuterio-1-hydroxy-1-fosfonobutyl) fosfonsyre
Molekylvægt (g/mol) 255.133
Formel vægt 255.054