Få mere at vide
Alendronat-natriumtrihydrat, 97%
Beskrivelse
Alendronat-natriumtrihydrat bruges som knogleresorptionshæmmer, farnesyldiphosphatsyntasehæmmer og CD45-protein tyrosinphosphatasehæmmer. En robust hæmmer af knogleresorption, der inducerer apoptose. Alendronat hæmmer migrationen og invasionen af PC-3-celler (sc-2220) ved at forstyrre mevalonatvejen. Derudover er alendronat, natriumsalt en hæmmer af CD45RC og MMP.
Dette Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af produktporteføljen Alfa Aesar . Nogle dokumentations- og mærkningsoplysninger kan henvise til det gamle brand. Den oprindelige Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af brandovergangen til Thermo Scientific Chemicals.
Alendronat-natriumtrihydrat bruges som knogleresorptionshæmmer, farnesyldiphosphatsyntasehæmmer og CD45-protein tyrosinphosphatasehæmmer. En robust hæmmer af knogleresorption, der inducerer apoptose. Alendronat hæmmer migrationen og invasionen af PC-3-celler (sc-2220) ved at forstyrre mevalonatvejen. Derudover er alendronat, natriumsalt en hæmmer af CD45RC og MMP.
Opløselighed
Opløselig i vand ved 10 mg/ml
Bemærk
Opbevar det et køligt sted. Hold beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Anbefalet opbevaringstemperatur: -20 °C. Hold dig væk fra stærke oxidationsmidler.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Alendronate sodium trihydrate |
| Farve | Hvid |
| Mængde | 1 g |
| Merck Index | 14,229 |
| Opløselighedsinformation | Opløselig i vand ved 10 mg/ml |
| Formel vægt | 325,12 (271,08 Vandfri) |
| Procent renhed | 97% |
| Fysisk form | Fast stof |