Få mere at vide
Alendronate sodium hydrate, MedChemExpress
Artikelnummer. 16475286
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
100 mg
500 mg
Pakningsstørrelse:
500mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
16475286 100 mg -
16461596 500 mg 500mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 16475286 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HY11101
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 04-12-2026
MedChemExpress Alendronate (sodium hydrate) is a farnesyl diphosphate synthase inhibitor with IC50 of 460 nM.
Alendronate (sodium hydrate) is a farnesyl diphosphate synthase inhibitor with IC50 of 460 nM.
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Alendronate sodium hydrate
Fysisk form Solid
CAS 121268-17-5
Farve White
Mængde 100 mg
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C4H18NNaO10P2
Til brug med (applikation) Cancer-programmed cell death
Synonym Alendronate MK 217 G-704650 Adronat
Opløselighedsinformation H2O : ≥ 28.57 mg/mL (87.88 mM)
SMIL OP(C(O)(CCCN)P(O)(O[Na])=O)(O)=O.[3H2O]
Molekylvægt (g/mol) 325.12
Formel vægt 325.12
Procent renhed 97.0%