missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Alendronatsyre, TRC

Artikelnummer. 30135673
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
1 g
5 g
10 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30135673 10 g
30007608 5 g
30004975 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30135673 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCA52126310G
 Begrænset vare

Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.

Anmod om en pris på denne vare her.

missing translation for 'validMainframeMsg'

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 66376-36-1
Molekylær formel C4H13NO7P2
Molekylvægt (g/mol) 249.1
Synonym P,P'-(4-Amino-1-hydroxybutylidene)bis[phosphonic Acid], 4-Amino-1-hydroxybutane-1,1-bisphosphonic Acid, 4-Amino-1-hydroxybutane-1,1-diphosphonate, 4-Amino-1-hydroxybutane-1,1-diphosphonic Acid, 4-Amino-1-hydroxybutane-1,1-diyldiphosphonic Acid, 4-Amino-1-hydroxybutylidene-1,1-bis(phosphonic Acid), ABDP, Alendronic Acid(4-amino-1-hydroxybutylidene)bis-, BPH 1, Marvil, (4-Amino-1-hydroxybutylidene)bis-phosphonic Acid
IUPAC navn (4-amino-1-hydroxy-1-fosfonobutyl) fosfonsyre
SMIL C(CC(O)(P(=O)(O)O)P(=O)(O)O)CN

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Alendronate Acid
Mængde 10 g
InChI formel InChI=1S/C4H13NO7P2/c5-3-1-2-4(6,13(7,8)9)14(10,11)12/h6H,1-3,5H2,(H2,7,8,9)(H2,10,11,12)
Formel vægt 249.0167
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.