Få mere at vide
Alectinib M4 metabolite, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Alectinib M4 metabolite |
| Renhedsgrad noter | HPLC |
| Mængde | 5 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C28H32N4O2/c1-4-18-14-21-22(15-24(18)32-10-7-19(8-11-32)30-9-12-33)28(2,3)27-25(26(21)34)20-6-5-17(16-29)13-23(20)31-27/h5-6,13-15,19,30-31,33H,4,7-12H2,1-3H3 |
| Procent renhed | >95% |