Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals Alectinib, 95 %
Artikelnummer. 17130646 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
100 mg
Artikelnummer. Mængde
17130646 100 mg
1 options
Artikelnummer. 17130646 Leverandør Thermo Scientific Chemicals Leverandørnr. 468081000
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 19-11-2026
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Alectinib
CAS 1256580-46-7
Analyseprocentområde 95%
Mængde 100 mg
Molekylær formel C30H34N4O2
Formel vægt 482.62