Få mere at vide
Aldox, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Aldox |
| CAS | 45267-19-4 |
| Renhedsgrad noter | HPLC |
| Molekylær formel | C19 H40 N2 O |
| Mængde | 5 g |
| Synonym | N-[3-(Dimethylamino)propyl]tetradecanamide, Dimethylaminopropyl Myristamide, Lexamine M 13, Myristamidopropyl Dimethylamine, N-[3-(Dimethylamino)propyl]myristamide, Schercodine M |
| InChI formel | InChI=1S/C19H40N2O/c1-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-16-19(22)20-17-15-18-21(2)3/h4-18H2,1-3H3,(H,20,22) |
| SMIL | CCCCCCCCCCCCCC(=O)NCCCN(C)C |
| IUPAC navn | N-[3-(dimethylamino)propyl]tetradecanamide |
| Molekylvægt (g/mol) | 312.53 |
| Vis mere |
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Individuate un'opportunità di miglioramento?