Få mere at vide
Aldox, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Aldox |
| CAS | 45267-19-4 |
| Renhedsgrad noter | HPLC |
| Molekylær formel | C19 H40 N2 O |
| Mængde | 500 mg |
| Synonym | N-[3-(Dimethylamino)propyl]tetradecanamide, Dimethylaminopropyl Myristamide, Lexamine M 13, Myristamidopropyl Dimethylamine, N-[3-(Dimethylamino)propyl]myristamide, Schercodine M |
| InChI formel | InChI=1S/C19H40N2O/c1-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-16-19(22)20-17-15-18-21(2)3/h4-18H2,1-3H3,(H,20,22) |
| SMIL | CCCCCCCCCCCCCC(=O)NCCCN(C)C |
| IUPAC navn | N-[3-(dimethylamino)propyl]tetradecanamide |
| Molekylvægt (g/mol) | 312.53 |
| Vis mere |