missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Aldox Hydrochloride, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Aldox Hydrochloride |
| CAS | 351523-23-4 |
| Molekylær formel | C19H40N2O . HCl |
| Mængde | 1 g |
| Synonym | N-[3-(Dimethylamino)propyl]tetradecanamide Hydrochloride |
| InChI formel | InChI=1S/C19H40N2O.ClH/c1-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-16-19(22)20-17-15-18-21(2)3;/h4-18H2,1-3H3,(H,20,22);1H |
| SMIL | Cl.CCCCCCCCCCCCCC(=O)NCCCN(C)C |
| IUPAC navn | N-[3-(dimethylamino)propyl]tetradecanamide;hydrochloride |
| Molekylvægt (g/mol) | 349 |
| Formel vægt | 348.2907 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?