Få mere at vide
Aldox Hydrochloride, TRC
Artikelnummer. 30322166
Skift visning
Mængde:
2 g
Artikelnummer. Mængde
30322166 2 g
1 options
Artikelnummer. 30322166 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCA5210052G
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Aldox Hydrochloride
CAS 351523-23-4
Molekylær formel C19H40N2O . HCl
Mængde 2 g
Synonym N-[3-(Dimethylamino)propyl]tetradecanamide Hydrochloride
InChI formel InChI=1S/C19H40N2O.ClH/c1-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-16-19(22)20-17-15-18-21(2)3;/h4-18H2,1-3H3,(H,20,22);1H
SMIL Cl.CCCCCCCCCCCCCC(=O)NCCCN(C)C
IUPAC navn N-[3-(dimethylamino)propyl]tetradecanamide;hydrochloride
Molekylvægt (g/mol) 349
Formel vægt 348.2907