Få mere at vide
Aldosteron (hemiacetal) (1,0 mg/ml i acetonitril), TRC
Artikelnummer. 30180040
Skift visning
Mængde:
1 x 1 mL
Artikelnummer. Mængde
30180040 1 x 1 mL
1 options
Artikelnummer. 30180040 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCKIT03001X1ML
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 10-12-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Aldosterone
CAS 52-39-1
Molekylær formel C21 H28 O5
Mængde 1 x 1 mL
Synonym Pregn-4-en-18-al, 11,21-dihydroxy-3,20-dioxo-, (11β)-, Aldosterone (8CI), (+)-Aldosterone, 11β,21-Dihydroxy-3,20-diketo-4-pregnen-18-al, 11β,21-Dihydroxy-3,20-diketopregn-4-ene-18-al, 11β,21-Dihydroxypregn-4-ene-3,18,20-trione, 18-Formyl-11β,21-dihydroxy-4-pregnene-3,20-dione, 18-Oxocorticosterone, Aldocorten, Aldocortene, Aldocortin, Electrocortin, Elektrocortin, NSC 73856, Reichstein X, d-Aldosterone
InChI formel InChI=1S/C21H28O5/c1-20-7-6-13(24)8-12(20)2-3-14-15-4-5-16(18(26)10-22)21(15,11-23)9-17(25)19(14)20/h8,11,14-17,19,22,25H,2-7,9-10H2,1H3/t14-,15-,16+,17-,19+,20-,21+/m0/s1
SMIL C[C@]12CCC(=O)C=C1CC[C@H]3[C@@H]4CC[C@H](C(=O)CO)[C@]4(C[C@H](O)[C@H]23)C=O
IUPAC navn (8S,9S,10R,11S,13R,14S,17S)-11-hydroxy-17-(2-hydroxyacetyl)-10-methyl-3-oxo-1,2,6,7,8,9,11,12,14,15,16,17-dodecahydrocyclopenta[a]fenantren-13-carbaldehyd
Molekylvægt (g/mol) 360.44
Formel vægt 360.1937
Koncentration eller sammensætning (efter analyt eller komponenter) Aldosterone 1 mg/mL