Få mere at vide
Invitrogen™ Aldosteron konkurrencedygtig ELISA Kit
Artikelnummer. p-200006760
Mængde:
10 x 96 tests
96 prøver
Pakningsstørrelse:
Pakke med 96
Artikelnummer. 15835853
Brand: Invitrogen™ EIAALD
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
ELISA
Aldosteron-konkurrencen ELISA kvantificerer aldosteron i ekstraheret serum, plasma, urin, tørrede fækale ekstrakter eller cellekulturmedium.
Metodens princip
Aldosteron-konkurrencen ELISA Kit, der kun bruges til forskning, er designet til kvantitativt at måle aldosteron, der er til stede i ekstraheret serum og plasma, eller i urin, ekstraherede tørrede fækale prøver og prøver af vævskulturmedier. En aldosteron-stamopløsning leveres til at generere en standardkurve for analysen, og alle prøver skal aflæses fra standardkurven. Standarder eller fortyndede prøver pipetteres i den medfølgende plade belagt med et indfangningsantistof. Et aldosteron-peroxidase-konjugat tilsættes standarderne og prøverne i brøndene. Bindingsreaktionen initieres ved tilsætning af et polyklonalt antistof til aldosteron til hver brønd. Efter inkubation vaskes pladen, og substrat tilsættes. Substratet reagerer med det bundne aldosteron-peroxidase-konjugat. Efter en kort inkubation standses reaktionen, og intensiteten af den genererede farve detekteres i en mikrotiterpladelæser, der er i stand til at måle ved 450 nm.
Strenge validering
Hvert fremstillede parti af dette ELISA Sættet er kvalitetstestet for kriterier som følsomhed, specificitet, præcision og lot-til-lot-konsistens. Se manualen for mere information om validering.
Aldosteron er et hormon, der produceres af binyrerne, og som hjælper med at regulere blodtrykket ved at øge både frigivelsen af kalium og optagelsen af vand og natrium i nyrerne. Det er vigtigt for natriumbevarelse i nyrerne, spytkirtlerne, svedkirtlerne og tyktarmen. Det spiller en central rolle i reguleringen af plasmanatrium (Na+), det ekstracellulære kalium (K+) og arterielt blodtryk. Det gør det hovedsageligt ved at virke på mineralocorticoid-receptorerne i de distale tubuli og opsamlingskanaler i nefronen. Det påvirker reabsorptionen af natrium og udskillelsen af kalium (henholdsvis fra og ind i de tubulære væsker) i nyrerne og påvirker derved indirekte vandretention eller -tab, blodtryk og blodvolumen. Når det er dysreguleret, er aldosteron patogen og bidrager til udvikling og progression af hjerte-kar- og nyresygdom. Aldosteron har præcis den modsatte funktion af det atrielle natriuretiske hormon, der udskilles af hjertet.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Analyseområde 3,906 til 4000 pg/ml
Assay følsomhed 4.97 pg/mL
Oversigt Aldosteron konkurrencedygtig ELISA Kit
Konjugeret HRP
Produkttype ELISA
Protein familie Steroid hormon
Prøvetype Fækalt ekstrakt, Plasma, Serum, Supernatant, Urin
Til brug med (applikation) ELISA, Proteinassays, Aktivitetsassays, Proteinbiologi, Reproduktionsbiologi, Inflammation, Oxidativ Stress, Metabolisme, Cellesignalering, Epigenetik, Hæmatologi, DNA-skader, Kræftbiologi, Immunologi, Neurovidenskab, Neurobiologi, Steroid Hormon Detecti
Til brug med (udstyr) Kolorimetrisk mikropladelæser
Interassay CV 19.5%
Intraassay CV 6.9
Sættets indhold Forbelagt 96-brønds plade, Standard, Assay Fortynder koncentrat, HRP-konjugeret detektionsantistof, Vaskebuffer, kromogen, Stop Løsning, Klæbende pladedæksler
Etiket eller farvestof HRP
Mængde 96 prøver
Regulatorisk status RUO
Forskningsdisciplin Reproduktionsbiologi
Prøvevolumen Fækalt ekstrakt 100μ L, Plasma 100μ L, Serum 100μ L, Supernatant 100μ L, Urin 25μ L
Opbevaringskrav -20 °C
Mål Aldosteron
Test tid 1 t 20 min
Samlet analysetid 16 timer 45 min