Få mere at vide
Invitrogen™ Aldosteron konkurrencedygtig ELISA Kit
Beskrivelse
Aldosteron-konkurrencen ELISA kvantificerer aldosteron i ekstraheret serum, plasma, urin, tørrede fækale ekstrakter eller cellekulturmedium.
Metodens princip
Aldosteron-konkurrencen ELISA Kit, der kun bruges til forskning, er designet til kvantitativt at måle aldosteron, der er til stede i ekstraheret serum og plasma, eller i urin, ekstraherede tørrede fækale prøver og prøver af vævskulturmedier. En aldosteron-stamopløsning leveres til at generere en standardkurve for analysen, og alle prøver skal aflæses fra standardkurven. Standarder eller fortyndede prøver pipetteres i den medfølgende plade belagt med et indfangningsantistof. Et aldosteron-peroxidase-konjugat tilsættes standarderne og prøverne i brøndene. Bindingsreaktionen initieres ved tilsætning af et polyklonalt antistof til aldosteron til hver brønd. Efter inkubation vaskes pladen, og substrat tilsættes. Substratet reagerer med det bundne aldosteron-peroxidase-konjugat. Efter en kort inkubation standses reaktionen, og intensiteten af den genererede farve detekteres i en mikrotiterpladelæser, der er i stand til at måle ved 450 nm.
Strenge validering
Hvert fremstillede parti af dette ELISA Sættet er kvalitetstestet for kriterier som følsomhed, specificitet, præcision og lot-til-lot-konsistens. Se manualen for mere information om validering.
Tekniske data
Tekniske data
| Analyseområde | 3,906 til 4000 pg/ml |
| Assay følsomhed | 4.97 pg/mL |
| Oversigt | Aldosteron konkurrencedygtig ELISA Kit |
| Konjugeret | HRP |
| Produkttype | ELISA |
| Prøvetype | Fækalt ekstrakt, Plasma, Serum, Supernatant, Urin |
| Tilstrækkelig til | 10 x 96 analyser |
| Til brug med (applikation) | ELISA, Proteinassays, Aktivitetsassays, Proteinbiologi, Reproduktionsbiologi, Inflammation, Oxidativ Stress, Metabolisme, Cellesignalering, Epigenetik, Hæmatologi, DNA-skader, Kræftbiologi, Immunologi, Neurovidenskab, Neurobiologi, Steroid Hormon Detecti |
| Til brug med (udstyr) | Kolorimetrisk mikropladelæser |
| Interassay CV | 19.5% |
| Vis mere |