Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals Aldosteron, 98%
Artikelnummer. p-51863 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Mængde:
5 mg
25 mg
100 mg
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
100mg
25mg
5mg
Regulatory: A license is required to purchase this product; ROYAL ORDER OF APRIL 12, 1974.
Artikelnummer. 10723411
Brand: Thermo Scientific Chemicals 215360050
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Regulatory: A license is required to purchase this product; ROYAL ORDER OF APRIL 12, 1974.
Aldosterone, CAS # 52-39-1, is a hormone secreted by the adrenal cortex, which regulates electrolyte and water balance by increasing the renal retention of sodium and potassium excretion.
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Generel beskrivelse
  • Aldosteron er et pregnan-baseret steroidhormon, der produceres af den ydre del (zona glomerulosa) af binyrebarken i binyrerne ved virkningen af aldosteronsyntase (CYP11B2)
  • Det modulerer elektrolyt- og vandbalancen ved at øge den renale tilbageholdelse af natrium- og kaliumudskillelse.
Applikationer
  • Aldosteron binder til mineralocorticoid receptorer (MR; NR3C2) og MR-aldosteron komplekser, der regulerer ekspressionen af gener involveret i retentionen af natrium, sekretion af kalium og vand reabsorption, hvilket resulterer i en stigning i blodtrykket
  • In vitro har det været involveret i patogenesen af fedme-relateret glomerulopati gennem aktivering af Wnt/β -catenin signalering i podocytter
  • Aldosteron er blevet brugt i kombination med salt for at fremkalde nyreskade hos mus
  • Det bruges til at stimulere primære leversinusformede endotelceller
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 52-39-1
Molekylær formel C21H28O5
Molekylvægt (g/mol) 360.45
MDL nummer MFCD00051136
InChI nøgle PQSUYGKTWSAVDQ-ZVIOFETBSA-N
Synonym aldosterone, electrocortin, aldocortin, aldocorten, aldocortene, +-aldosterone, elektrocortin, d-aldosterone, reichstein x, 18-oxocorticosterone
PubChem CID 5839
ChEBI CHEBI:27584
IUPAC navn (8S,9S,10R,11S,13R,14S,17S)-11-hydroxy-17-(2-hydroxyacetyl)-10-methyl-3-oxo-1,2,6,7,8,9,11,12,14,15,16,17-dodecahydrocyclopenta[a]-13-defenant
SMIL CC12CCC(=O)C=C1CCC3C2C(CC4(C3CCC4C(=O)CO)C=O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Aldosterone
Navn note 98%
CAS min % 97.5
CAS Max % 100.0
Farve Hvid
Tab ved tørring 6.0% max. (105°C, 3 hrs)
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 98%
Emballage Glasflaske
Mængde 5 mg
Beilstein 08, IV, 3491
Merck Index 15, 218
Specifik rotation +150° to +162° (20°C, 589nm) (c=0.1, CHCl3)
Formel vægt 360.45
Procent renhed ≥97.5% (HPLC)
Fysisk form Krystallinsk pulver