Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals Aldosteron, 98%
Artikelnummer. 10763724 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
5 mg
25 mg
100 mg
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
100mg
25mg
5mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10763724 25 mg Glasflaske 25mg
10723411 5 mg Glasflaske 5mg
10195493 100 mg Glasflaske 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10763724 Leverandør Thermo Scientific Chemicals Leverandørnr. 215360250
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Aldosteron, CAS # 52-39-1, er et hormon, der udskilles af binyrebarken, som regulerer elektrolyt- og vandbalancen ved at øge den renale tilbageholdelse af natrium- og kaliumudskillelse.
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Generel beskrivelse
  • Aldosteron er et pregnan-baseret steroidhormon, der produceres af den ydre del (zona glomerulosa) af binyrebarken i binyrerne ved virkningen af aldosteronsyntase (CYP11B2)
  • Det modulerer elektrolyt- og vandbalancen ved at øge den renale tilbageholdelse af natrium- og kaliumudskillelse.
Applikationer
  • Aldosteron binder til mineralocorticoid receptorer (MR; NR3C2) og MR-aldosteron komplekser, der regulerer ekspressionen af gener involveret i retentionen af natrium, sekretion af kalium og vand reabsorption, hvilket resulterer i en stigning i blodtrykket
  • In vitro har det været involveret i patogenesen af fedme-relateret glomerulopati gennem aktivering af Wnt/β -catenin signalering i podocytter
  • Aldosteron er blevet brugt i kombination med salt for at fremkalde nyreskade hos mus
  • Det bruges til at stimulere primære leversinusformede endotelceller
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 52-39-1
Molekylær formel C21H28O5
Molekylvægt (g/mol) 360.45
MDL nummer MFCD00051136
InChI nøgle PQSUYGKTWSAVDQ-ZVIOFETBSA-N
Synonym aldosterone, electrocortin, aldocortin, aldocorten, aldocortene, +-aldosterone, elektrocortin, d-aldosterone, reichstein x, 18-oxocorticosterone
PubChem CID 5839
ChEBI CHEBI:27584
IUPAC navn (8S,9S,10R,11S,13R,14S,17S)-11-hydroxy-17-(2-hydroxyacetyl)-10-methyl-3-oxo-1,2,6,7,8,9,11,12,14,15,16,17-dodecahydrocyclopenta[a]-13-defenant
SMIL CC12CCC(=O)C=C1CCC3C2C(CC4(C3CCC4C(=O)CO)C=O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Aldosterone
Navn note 98%
CAS min % 97.5
CAS Max % 100.0
Farve Hvid
Tab ved tørring 6,0% maks. (105 °C, 3 timer)
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 98%
Emballage Glasflaske
Mængde 25 mg
Beilstein 08, IV, 3491
Merck Index 15, 218
Specifik rotationstilstand +155,00 (20,00 °C c=0,1,CHCl3)
Specifik rotation +150° til +162° (20 °C, 589 nm) (c=0,1, CHCl3)
Formel vægt 360.45
Procent renhed ≥97,5% (HPLC)
Fysisk form Krystallinsk pulver