Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals Aldosteron, 98%
Artikelnummer. 10723411 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
5 mg
25 mg
100 mg
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
100mg
25mg
5mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10723411 5 mg Glasflaske 5mg
10763724 25 mg Glasflaske 25mg
10195493 100 mg Glasflaske 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10723411 Leverandør Thermo Scientific Chemicals Leverandørnr. 215360050
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Aldosteron, CAS # 52-39-1, er et hormon, der udskilles af binyrebarken, som regulerer elektrolyt- og vandbalancen ved at øge den renale tilbageholdelse af natrium- og kaliumudskillelse.
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Generel beskrivelse
  • Aldosteron er et pregnan-baseret steroidhormon, der produceres af den ydre del (zona glomerulosa) af binyrebarken i binyrerne ved virkningen af aldosteronsyntase (CYP11B2)
  • Det modulerer elektrolyt- og vandbalancen ved at øge den renale tilbageholdelse af natrium- og kaliumudskillelse.
Applikationer
  • Aldosteron binder til mineralocorticoid receptorer (MR; NR3C2) og MR-aldosteron komplekser, der regulerer ekspressionen af gener involveret i retentionen af natrium, sekretion af kalium og vand reabsorption, hvilket resulterer i en stigning i blodtrykket
  • In vitro har det været involveret i patogenesen af fedme-relateret glomerulopati gennem aktivering af Wnt/β -catenin signalering i podocytter
  • Aldosteron er blevet brugt i kombination med salt for at fremkalde nyreskade hos mus
  • Det bruges til at stimulere primære leversinusformede endotelceller
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 52-39-1
Molekylær formel C21H28O5
Molekylvægt (g/mol) 360.45
MDL nummer MFCD00051136
InChI nøgle PQSUYGKTWSAVDQ-ZVIOFETBSA-N
Synonym aldosterone, electrocortin, aldocortin, aldocorten, aldocortene, +-aldosterone, elektrocortin, d-aldosterone, reichstein x, 18-oxocorticosterone
PubChem CID 5839
ChEBI CHEBI:27584
IUPAC navn (8S,9S,10R,11S,13R,14S,17S)-11-hydroxy-17-(2-hydroxyacetyl)-10-methyl-3-oxo-1,2,6,7,8,9,11,12,14,15,16,17-dodecahydrocyclopenta[a]-13-defenant
SMIL CC12CCC(=O)C=C1CCC3C2C(CC4(C3CCC4C(=O)CO)C=O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Aldosterone
Navn note 98%
CAS min % 97.5
CAS Max % 100.0
Farve Hvid
Tab ved tørring 6,0% maks. (105 °C, 3 timer)
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 98%
Emballage Glasflaske
Mængde 5 mg
Beilstein 08, IV, 3491
Merck Index 15, 218
Specifik rotation +150° til +162° (20 °C, 589 nm) (c=0,1, CHCl3)
Formel vægt 360.45
Procent renhed ≥97,5% (HPLC)
Fysisk form Krystallinsk pulver