missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Aldosterone 3-(O-Carboxymethyl)oxime (>80%), TRC

Artikelnummer. 30344583
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
5 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30344583 5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30344583 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCA6659305MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Aldosterone 3-(O-Carboxymethyl)oxime
CAS 55482-95-6
Molekylær formel C23 H31 N O7
Mængde 5 mg
Synonym [[[(11β)-11,21-Dihydroxy-18,20-dioxopregn-4-en-3-ylidene]amino]oxy]acetic Acid, Pregnane Acetic Acid Derivative, 4-Pregnen-11β,21-diol-3,18,20-trione 3-O-Carboxymethyloxime, 2-((((8S,9S,10R,11S,13R,14S,17S,E)-13-Formyl-11-hydroxy-17-(2-hydroxyacetyl)-10-methyl-1,2,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17-tetradecahydro-3H-cyclopenta[a]phenanthren-3-ylidene)amino)oxy)acetic Acid
InChI formel InChI=1S/C23H31NO7/c1-22-7-6-14(24-31-11-20(29)30)8-13(22)2-3-15-16-4-5-17(19(28)10-25)23(16,12-26)9-18(27)21(15)22/h8,12,15-18,21,25,27H,2-7,9-11H2,1H3,(H,29,30)/b24-14+/t15-,16-,17+,18-,21+,22-,23+/m0/s1
SMIL C[C@]12CC\C(=N/OCC(=O)O)\C=C1CC[C@H]3[C@@H]4CC[C@H](C(=O)CO)[C@]4(C[C@H](O)[C@H]23)C=O
IUPAC navn 2-[(E)-[(8S,9S,10R,11S,13R,14S,17S)-13-formyl-11-hydroxy-17-(2-hydroxyacetyl)-10-methyl-1,2,6,7,8,9,11,12,14,15,16,17-dodecahydrocyclopenta[a]phenanthren-3-ylidene]amino]oxyacetic acid
Molekylvægt (g/mol) 433.49
Formel vægt 433.2101
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.