Få mere at vide
Aldosteron 21-acetat, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Aldosterone 21-Acetate |
| CAS | 2827-21-6 |
| Molekylær formel | C23H30O6 |
| Mængde | 2.5 mg |
| Synonym | Aldosterone 21-Monoacetate, (11beta)-21-(Acetyloxy)-11,18-epoxy-18-hydroxy-pregn-4-ene-3,20-dione |
| InChI formel | InChI=1S/C23H30O6/c1-12(24)28-11-18(26)17-6-5-16-15-4-3-13-9-14(25)7-8-22(13,2)20(15)19-10-23(16,17)21(27)29-19/h9,15-17,19-21,27H,3-8,10-11H2,1-2H3/t15-,16-,17+,19-,20+,21?,22-,23+/m0/s1 |
| SMIL | CC(=O)OCC(=O)[C@H]1CC[C@H]2[C@@H]3CCC4=CC(=O)CC[C@]4(C)[C@H]3[C@@H]5C[C@]12C(O)O5 |
| IUPAC navn | [2-[(1R,2S,5S,6S,14R,15S,16S)-18-hydroxy-14-methyl-11-oxo-17-oxapentacyclo[14.2.1.01,5.06,15.09,14]nonadec-9-en-2-yl]-2-oxoethyl] acetat |
| Molekylvægt (g/mol) | 402.48 |
| Formel vægt | 402.2042 |