Få mere at vide
Aldosteron 100 μg/ml i acetonitril, Dr. Ehrenstorfer
Artikelnummer. 30326888
Skift visning
Mængde:
1 ml
Artikelnummer. Mængde
30326888 1 ml
1 options
Artikelnummer. 30326888 Leverandør Dr. Ehrenstorfer Leverandørnr. DREA10085000AL100
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 06-01-2027
Opdag Dr. Ehrenstorfers certificerede referencematerialer: tilgængelig i flere formater, herunder multikomponent-regulatoriske blandinger, til at drive din fødevare- og miljøanalyse med sporbar, ISO-akkrediteret kvalitet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Kemisk navn eller materiale Aldosterone
CAS 52-39-1
Analyt- eller komponentnavne Aldosterone
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Molekylær formel C21 H28 O5
Koncentration 100 μg/ml
Certificeringer/compliance ISO 17034
Synonym Pregn-4-en-18-al, 11,21-dihydroxy-3,20-dioxo-, (11β)-, Aldosterone (8CI), (+)-Aldosterone, 11β,21-Dihydroxy-3,20-diketo-4-pregnen-18-al, 11β,21-Dihydroxy-3,20-diketopregn-4-ene-18-al, 11β,21-Dihydroxypregn-4-ene-3,18,20-trione, 18-Formyl-11β,21-dihydroxy-4-pregnene-3,20-dione, 18-Oxocorticosterone, Aldocorten, Aldocortene, Aldocortin, Electrocortin, Elektrocortin, NSC 73856, Reichstein X, d-Aldosterone
InChI formel InChI=1S/C21H28O5/c1-20-7-6-13(24)8-12(20)2-3-14-15-4-5-16(18(26)10-22)21(15,11-23)9-17(25)19(14)20/h8,11,14-17,19,22,25H,2-7,9-10H2,1H3/t14-,15-,16+,17-,19+,20-,21+/m0/s1
SMIL C[C@]12CCC(=O)C=C1CC[C@H]3[C@@H]4CC[C@H](C(=O)CO)[C@]4(C[C@H](O)[C@H]23)C=O
IUPAC navn (8S,9S,10R,11S,13R,14S,17S)-11-hydroxy-17-(2-hydroxyacetyl)-10-methyl-3-oxo-1,2,6,7,8,9,11,12,14,15,16,17-dodecahydrocyclopenta[a]fenantren-13-carbaldehyd
Opløsningsmiddel eller Matrix Acetonitril
Molekylvægt (g/mol) 360.44
Mængde 1 ml
Formel vægt 360,1937 g/mol