missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Aldolase |
| CAS | 9024-52-6 |
| Farve | Hvid |
| Mængde | 100 mg |
| Synonym | D -Fructose-1, 6-bisphosphate-D -glyceraldehyde-3-phosphate lyase, E.C. 4.1.2.13 |
| Formel vægt | ≈161,000 |
| Fysisk form | Pulver |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?