missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Beskrivelse
Honeywell Fluka™ offers an expanding range of high quality inorganic certified reference materials and organic reference materials.
- Produced according to ISO 9001
- Suitable for a wide range of industries and applications
- Detailed Certificate of Analysis included with every delivery
- Expert Technical Support
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Aldicarb-sulfoxide |
| Emballage | Glass Bottle |
| CAS | 1646-87-3 |
| Farve | Colorless |
| Smeltepunkt | 108°C to 110°C |
| Synonym | 2-Methyl-2-(methylsulfinyl)propanal O-[(Methylamino)carbonyl]oxime |
| Industry Type | Environmental Analysis |
| Molekylvægt (g/mol) | 206.26 |
| Mængde | 100 mg |
| Grad | Analytical Standard |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?