Få mere at vide
Aldicarb-sulfoxide 1000 μg/mL in Acetone, Dr. Ehrenstorfer
Artikelnummer. 30327892
Skift visning
Mængde:
1 ml
Artikelnummer. Mængde
30327892 1 ml
1 options
Artikelnummer. 30327892 Leverandør Dr. Ehrenstorfer Leverandørnr. DREA10080500AC1000
Discover Dr. Ehrenstorfer’s certified reference materials: available in multiple formats, including multi-component regulatory mixtures, to power your food and environmental analysis with traceable, ISO-accredited quality
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Aldicarb-sulfoxide
CAS 1646-87-3
Analyt- eller komponentnavne Aldicarb-sulfoxide
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C7 H14 N2 O3 S
Koncentration 1000 μg/mL
Certificeringer/compliance ISO 17034
InChI formel InChI=1S/C7H14N2O3S/c1-7(2,13(4)11)5-9-12-6(10)8-3/h5H,1-4H3,(H,8,10)
SMIL CNC(=O)ON=CC(C)(C)S(=O)C
IUPAC navn [(2-methyl-2-methylsulfinylpropylidene)amino] N-methylcarbamate
Opløsningsmiddel eller Matrix Acetone
Molekylvægt (g/mol) 206.26
Mængde 1 ml
Formel vægt 206.0725 g/mol