Få mere at vide
Aldicarb-sulfoxide 1000 μg/mL in Acetone, Dr. Ehrenstorfer
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Aldicarb-sulfoxide |
| CAS | 1646-87-3 |
| Analyt- eller komponentnavne | Aldicarb-sulfoxide |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |
| Molekylær formel | C7 H14 N2 O3 S |
| Koncentration | 1000 μg/mL |
| Certificeringer/compliance | ISO 17034 |
| InChI formel | InChI=1S/C7H14N2O3S/c1-7(2,13(4)11)5-9-12-6(10)8-3/h5H,1-4H3,(H,8,10) |
| SMIL | CNC(=O)ON=CC(C)(C)S(=O)C |
| IUPAC navn | [(2-methyl-2-methylsulfinylpropylidene)amino] N-methylcarbamate |
| Vis mere |