Få mere at vide
Aldicarb Sulfone, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Aldicarb-sulfone |
| CAS | 1646-88-4 |
| Molekylær formel | C7 H14 N2 O4 S |
| Mængde | 50 mg |
| Synonym | Propionaldehyde, 2-methyl-2-(methylsulfonyl)-, O-(methylcarbamoyl)oxime (7CI,8CI), Carbamic acid, methyl-, O-[[2-methyl-2-(methylsulfonyl)propylidene]amino] deriv. (8CI), 2-Methyl-2-(methylsulfonyl)propionaldehyde O-(methylcarbamoyl)oxime, Aldicarb sulfone, Aldoxycarb, Standak, Sulfocarb, Temik sulfone, UC 21865, UCES, Yangdimiewei |
| InChI formel | InChI=1S/C7H14N2O4S/c1-7(2,14(4,11)12)5-9-13-6(10)8-3/h5H,1-4H3,(H,8,10) |
| SMIL | CNC(=O)ON=CC(C)(C)S(=O)(=O)C |
| IUPAC navn | [(2-methyl-2-methylsulfonylpropylidene)amino] N-methylcarbamate |
| Molekylvægt (g/mol) | 222.26 |
| Formel vægt | 222.0674 |